Orders LinkContactUsLinkComponent
Screw caps
Screw caps
Leverandør:   VITLAB
Screw caps
Leverandør:  VITLAB
Certifikater
Screw caps
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
PFA, transparent
  • Especially suitable for use in trace analysis
  • Ideal for sensitive and valuable samples
  • High thermal stability, from –200 °C to +260 °C, autoclavable
  • Chemical inertness against nearly all chemicals
  • Easy to clean
For sealing all PFA containers with GL threads or buttress threads.
Product Family Options
Produktinformation
  • Gevind
    Tilgængelighed
    Price
  • S 28
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 306,00 kr
    306,00 kr
    1 * 1 Items
       306,00 kr
  • GL 18
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 62,50 kr
    62,50 kr
    1 * 1 Items
       62,50 kr
  • GL 25
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 123,00 kr
    123,00 kr
    1 * 1 Items
       123,00 kr