Orders LinkContactUsLinkComponent
Top tilt measures
Top tilt measures
Top tilt measures
Certifikater
Top tilt measures
Top tilt measures
6 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Automatic tilt measures, made of DURAN® borosilicate glass 3.3, with standard ground cone NS 29/32. Supplied without reservoir bottle.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Tilgængelighed
    Price
  • 5 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 301,00 kr
    301,00 kr
    1 * 1 Items
       301,00 kr
  • 10 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 312,00 kr
    312,00 kr
    1 * 1 Items
       312,00 kr
  • 20 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 344,00 kr
    344,00 kr
    1 * 1 Items
       344,00 kr
  • 25 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 356,00 kr
    356,00 kr
    1 * 1 Items
       356,00 kr
  • 50 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 424,00 kr
    424,00 kr
    1 * 1 Items
       424,00 kr
  • 100 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 801,00 kr
    801,00 kr
    1 * 1 Items
       801,00 kr