Orders LinkContactUsLinkComponent
Kieselguhr filter papers
Leverandør:   MACHEREY-NAGEL
Kieselguhr filter papers
Leverandør:  MACHEREY-NAGEL
Certifikater
Kieselguhr filter papers
13 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
This filter paper retains very fine turbidities and is e.g. recommended for the clarification of urines or sugar solutions.
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • MANA447009
  • MANA447011
  • MANA447012
  • MANA447015
  • MANA447018
  • MANA447024
  • MANA447032
  • MANA547011
  • MANA547012
  • MANA547015
  • MANA547018
  • MANA547024
  • MANA547032
  • Vægt:
  • 140 g/m²
  • 140 g/m²
  • 140 g/m²
  • 140 g/m²
  • 140 g/m²
  • 140 g/m²
  • 140 g/m²
  • 140 g/m²
  • 140 g/m²
  • 140 g/m²
  • 140 g/m²
  • 140 g/m²
  • 140 g/m²
  • Tykkelse:
  • 0,32 mm
  • 0,32 mm
  • 0,32 mm
  • 0,32 mm
  • 0,32 mm
  • 0,32 mm
  • 0,32 mm
  • 0,32 mm
  • 0,32 mm
  • 0,32 mm
  • 0,32 mm
  • 0,32 mm
  • 0,32 mm
  • Filtreringshastighed:
  • 50 s (Herzberg)
  • 50 s (Herzberg)
  • 50 s (Herzberg)
  • 50 s (Herzberg)
  • 50 s (Herzberg)
  • 50 s (Herzberg)
  • 50 s (Herzberg)
  • 50 s (Herzberg)
  • 50 s (Herzberg)
  • 50 s (Herzberg)
  • 50 s (Herzberg)
  • 50 s (Herzberg)
  • 50 s (Herzberg)
Specifikationer
Product Family Options
Grade MN 660
Produktinformation
  • Kvalitet
    Størrelse
    Tilgængelighed
    Price
  • MN 660
    90 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 195,00 kr
    195,00 kr
    1 * 100 Items
       195,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA447009
    Vægt
    140 g/m²
    Tykkelse
    0,32 mm
    Filtreringshastighed
    50 s (Herzberg)
  • MN 660
    110 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 266,00 kr
    266,00 kr
    1 * 100 Items
       266,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA447011
    Vægt
    140 g/m²
    Tykkelse
    0,32 mm
    Filtreringshastighed
    50 s (Herzberg)
  • MN 660
    125 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 328,00 kr
    328,00 kr
    1 * 100 Items
       328,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA447012
    Vægt
    140 g/m²
    Tykkelse
    0,32 mm
    Filtreringshastighed
    50 s (Herzberg)
  • MN 660
    150 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 478,00 kr
    478,00 kr
    1 * 100 Items
       478,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA447015
    Vægt
    140 g/m²
    Tykkelse
    0,32 mm
    Filtreringshastighed
    50 s (Herzberg)
  • MN 660
    185 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 716,00 kr
    716,00 kr
    1 * 100 Items
       716,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA447018
    Vægt
    140 g/m²
    Tykkelse
    0,32 mm
    Filtreringshastighed
    50 s (Herzberg)
  • MN 660
    240 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 1.080,00 kr
    1.080,00 kr
    1 * 100 Items
       1.080,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA447024
    Vægt
    140 g/m²
    Tykkelse
    0,32 mm
    Filtreringshastighed
    50 s (Herzberg)
  • MN 660
    320 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 1.660,00 kr
    1.660,00 kr
    1 * 100 Items
       1.660,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA447032
    Vægt
    140 g/m²
    Tykkelse
    0,32 mm
    Filtreringshastighed
    50 s (Herzberg)
Grade MN 660, folded
Produktinformation
  • Kvalitet
    Størrelse
    Tilgængelighed
    Price
  • MN 660
    110 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 656,00 kr
    656,00 kr
    1 * 100 Items
       656,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA547011
    Vægt
    140 g/m²
    Tykkelse
    0,32 mm
    Filtreringshastighed
    50 s (Herzberg)
  • MN 660
    125 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 656,00 kr
    656,00 kr
    1 * 100 Items
       656,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA547012
    Vægt
    140 g/m²
    Tykkelse
    0,32 mm
    Filtreringshastighed
    50 s (Herzberg)
  • MN 660
    150 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 656,00 kr
    656,00 kr
    1 * 100 Items
       656,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA547015
    Vægt
    140 g/m²
    Tykkelse
    0,32 mm
    Filtreringshastighed
    50 s (Herzberg)
  • MN 660
    185 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 870,00 kr
    870,00 kr
    1 * 100 Items
       870,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA547018
    Vægt
    140 g/m²
    Tykkelse
    0,32 mm
    Filtreringshastighed
    50 s (Herzberg)
  • MN 660
    240 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 1.470,00 kr
    1.470,00 kr
    1 * 100 Items
       1.470,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA547024
    Vægt
    140 g/m²
    Tykkelse
    0,32 mm
    Filtreringshastighed
    50 s (Herzberg)
  • MN 660
    320 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 2.260,00 kr
    2.260,00 kr
    1 * 100 Items
       2.260,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA547032
    Vægt
    140 g/m²
    Tykkelse
    0,32 mm
    Filtreringshastighed
    50 s (Herzberg)