Orders LinkContactUsLinkComponent
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ SI
Leverandør:   VARIAN
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ SI
Leverandør:  VARIAN
Certifikater
18 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Native silica is generally regarded as the most polar SPE sorbent available. Bond Elut™ SI is particularly effective at separating compounds with a very similar structure. Applying the analytes in a non-polar solvent, then increasing the solvent polarity by increasing the concentration of a polar modifier, such as THF or ethyl acetate, delivers effective separations.
  • Highly polar phase retains polar molecules from non-polar matrices
  • High purity silica
  • Separate compounds with very similar structures
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • VARI12113010
  • VARI14113036
  • 551-0346
  • VARI14113010
  • 549-0789
  • 551-0306
  • 551-0321
  • 551-0407
  • 549-0803
  • 549-0851
  • 549-0841
  • 549-0846
  • 549-0856
  • 549-0861
  • 549-0866
  • 549-0870
  • 551-0375
  • 551-0382
  • Endcapped:
  • Ingen
  • Ingen
  • Ingen
  • Ingen
  • Ingen
  • Ingen
  • Ingen
  • Ingen
  • Ingen
  • Ingen
  • Ingen
  • Ingen
  • Ingen
  • Ingen
  • Ingen
  • Ingen
  • Ingen
  • Surface area:
  • 600 m²/g
  • 500 m²/g
  • 600 m²/g
  • 600 m²/g
  • 600 m²/g
  • 600 m²/g
  • 600 m²/g
  • 600 m²/g
  • 600 m²/g
  • 600 m²/g
  • 600 m²/g
  • 600 m²/g
  • 600 m²/g
  • 600 m²/g
  • 600 m²/g
  • 600 m²/g
  • 600 m²/g
Specifikationer
Product Family Options
LRC cartridges
Produktinformation
  • Fase
    Porestørrelse
    Partikelstørrelse
    Kapacitet
    Lejevægt
    Tilgængelighed
    Price
  • VARI12113010
    LRC cartridge
    LRC cartridge
    Silica
    60 Å
    40 µm
    10 ml
    100 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 1.250,00 kr
    1.250,00 kr
    1 * 50 Items
       1.250,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12113010
    Endcapped
    Ingen
    Surface area
    600 m²/g
  • 120
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VARI14113036
    Endcapped
    Surface area
  • 551-0346
    LRC-patroner
    LRC-patroner
    Silica
    60 Å
    40 µm
    10 ml
    500 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 1.850,00 kr
    1.850,00 kr
    1 * 50 Items
       1.850,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    551-0346
    Endcapped
    Ingen
    Surface area
    500 m²/g
  • VARI14113010
    LRC cartridge
    LRC cartridge
    Silica
    60 Å
    120 µm
    10 ml
    100 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 1.380,00 kr
    1.380,00 kr
    1 * 50 Items
       1.380,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VARI14113010
    Endcapped
    Ingen
    Surface area
    600 m²/g
Straight barrel cartridges
Produktinformation
  • Fase
    Porestørrelse
    Partikelstørrelse
    Kapacitet
    Lejevægt
    Tilgængelighed
    Price
  • 549-0789
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    Silica
    60 Å
    40 µm
    1 ml
    50 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 1.900,00 kr
    1.900,00 kr
    1 * 100 Items
       1.900,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    549-0789
    Endcapped
    Ingen
    Surface area
    600 m²/g
  • 551-0306
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    Silica
    60 Å
    40 µm
    1 ml
    100 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    551-0306
    Endcapped
    Ingen
    Surface area
    600 m²/g
  • 551-0321
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    Silica
    60 Å
    40 µm
    3 ml
    500 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 1.800,00 kr
    1.800,00 kr
    1 * 50 Items
       1.800,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    551-0321
    Endcapped
    Ingen
    Surface area
    600 m²/g
  • 551-0407
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    Silica
    60 Å
    40 µm
    6 ml
    1000 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 30 Items
    1 * 30 Items - 1.500,00 kr
    1.500,00 kr
    1 * 30 Items
       1.500,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    551-0407
    Endcapped
    Ingen
    Surface area
    600 m²/g
  • 549-0803
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    Silica
    60 Å
    40 µm
    3 ml
    1500 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 2.240,00 kr
    2.240,00 kr
    1 * 50 Items
       2.240,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    549-0803
    Endcapped
    Ingen
    Surface area
    600 m²/g
  • 549-0851
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    Silica
    60 Å
    120 µm
    1 ml
    50 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 1.900,00 kr
    1.900,00 kr
    1 * 100 Items
       1.900,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    549-0851
    Endcapped
    Ingen
    Surface area
    600 m²/g
  • 549-0841
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    Silica
    60 Å
    120 µm
    1 ml
    100 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 2.070,00 kr
    2.070,00 kr
    1 * 100 Items
       2.070,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    549-0841
    Endcapped
    Ingen
    Surface area
    600 m²/g
  • 549-0846
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    Silica
    60 Å
    120 µm
    3 ml
    500 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 1.900,00 kr
    1.900,00 kr
    1 * 50 Items
       1.900,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    549-0846
    Endcapped
    Ingen
    Surface area
    600 m²/g
  • 549-0856
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    Silica
    60 Å
    120 µm
    6 ml
    1000 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 30 Items
    1 * 30 Items - 1.500,00 kr
    1.500,00 kr
    1 * 30 Items
       1.500,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    549-0856
    Endcapped
    Ingen
    Surface area
    600 m²/g
  • 549-0861
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    Silica
    60 Å
    120 µm
    6 ml
    2000 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 20 Items
    1 * 20 Items - 1.720,00 kr
    1.720,00 kr
    1 * 20 Items
       1.720,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    549-0861
    Endcapped
    Ingen
    Surface area
    600 m²/g
  • 549-0866
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    Silica
    60 Å
    120 µm
    20 ml
    5000 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 20 Items
    1 * 20 Items - 2.090,00 kr
    2.090,00 kr
    1 * 20 Items
       2.090,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    549-0866
    Endcapped
    Ingen
    Surface area
    600 m²/g
  • 549-0870
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    Silica
    60 Å
    120 µm
    60 ml
    10000 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 16 Items
    1 * 16 Items - 2.420,00 kr
    2.420,00 kr
    1 * 16 Items
       2.420,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    549-0870
    Endcapped
    Ingen
    Surface area
    600 m²/g
Bond Elut™ Jr
Produktinformation
  • Fase
    Porestørrelse
    Partikelstørrelse
    Kapacitet
    Lejevægt
    Tilgængelighed
    Price
  • 551-0375
    Bond Elut™ Jr
    Bond Elut™ Jr
    Silica
    60 Å
    40 µm
    500 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 3.870,00 kr
    3.870,00 kr
    1 * 100 Items
       3.870,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    551-0375
    Endcapped
    Ingen
    Surface area
    600 m²/g
  • 551-0382
    Bond Elut™ Jr
    Bond Elut™ Jr
    Silica
    60 Å
    40 µm
    1000 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 4.200,00 kr
    4.200,00 kr
    1 * 100 Items
       4.200,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    551-0382
    Endcapped
    Ingen
    Surface area
    600 m²/g