Orders LinkContactUsLinkComponent
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ SCX
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ SCX
Leverandør:   VARIAN
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ SCX
Leverandør:  VARIAN
Certifikater
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ SCX
24 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Bond Elut™ SCX is a strong cation exchanger with a very low pKa. Although the pKa is similar to Bond Elut™ PRS, the presence of the benzene ring in the functional group increases the potential for non-polar interactions. This non-polar characteristic becomes particularly important when conducting ion-exchange from aqueous systems, where selectivity towards compounds exhibiting cationic and non-polar character is seen.
  • Useful for compounds with both cationic and non-polar characteristics
  • Superior cleanup from a single sorbent
  • Very low pKa ligand elicits strong analyte interaction
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • VARI12113013
  • 551-0347
  • VARI14113039
  • 549-0791
  • 551-0309
  • 549-0797
  • 551-0323
  • 549-0821
  • 549-0833
  • 549-0834
  • 549-0871
  • 549-0852
  • 549-0842
  • 549-0847
  • 549-0857
  • 549-0862
  • 549-0867
  • 551-0376
  • 551-0383
  • 551-0431
  • VARI75507050
  • VARI7550701C
  • VARI7550702C
  • VARI7550704C
  • Kulstofbelastning:
  • 10,9%
  • 10,9%
  • 10,9%
  • 10,9%
  • 10,9%
  • 10,9%
  • 10,9%
  • 10,9%
  • 10,9%
  • 10,9%
  • 10,9%
  • 10,9%
  • 10,9%
  • 10,9%
  • 10,9%
  • 10,9%
  • 10,9%
  • 10,9%
  • 10,9%
  • 10,9%
  • 10,9%
  • 10,9%
  • 10,9%
  • 10,9%
  • Endcapped:
  • Ingen
  • Ingen
  • Ingen
  • Ingen
  • Ingen
  • Ingen
  • Ingen
  • Ingen
  • Ingen
  • Ingen
  • Ingen
  • Ingen
  • Ingen
  • Ingen
  • Ingen
  • Ingen
  • Ingen
  • Ingen
  • Ingen
  • Ingen
  • Ingen
  • Ingen
  • Ingen
  • Ingen
  • Surface area:
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
Specifikationer
Product Family Options
LRC cartridges
Produktinformation
  • Fase
    Porestørrelse
    Partikelstørrelse
    Kapacitet
    Lejevægt
    Tilgængelighed
    Price
  • VARI12113013
    LRC-patroner
    LRC-patroner
    SCX
    60 Å
    40 µm
    10 ml
    100 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 2.000,00 kr
    2.000,00 kr
    1 * 50 Items
       2.000,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12113013
    Kulstofbelastning
    10,9%
    Endcapped
    Ingen
    Surface area
    500 m²/g
  • 551-0347
    LRC-patroner
    LRC-patroner
    SCX
    60 Å
    40 µm
    10 ml
    500 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 2.580,00 kr
    2.580,00 kr
    1 * 50 Items
       2.580,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    551-0347
    Kulstofbelastning
    10,9%
    Endcapped
    Ingen
    Surface area
    500 m²/g
  • VARI14113039
    LRC-patroner
    LRC-patroner
    SCX
    60 Å
    120 µm
    10 ml
    500 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 2.540,00 kr
    2.540,00 kr
    1 * 50 Items
       2.540,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VARI14113039
    Kulstofbelastning
    10,9%
    Endcapped
    Ingen
    Surface area
    500 m²/g
Straight barrel cartridges
Produktinformation
  • Fase
    Porestørrelse
    Partikelstørrelse
    Kapacitet
    Lejevægt
    Tilgængelighed
    Price
  • 549-0791
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    SCX
    60 Å
    40 µm
    1 ml
    50 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 3.550,00 kr
    3.550,00 kr
    1 * 100 Items
       3.550,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    549-0791
    Kulstofbelastning
    10,9%
    Endcapped
    Ingen
    Surface area
    500 m²/g
  • 551-0309
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    SCX
    60 Å
    40 µm
    1 ml
    100 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    551-0309
    Kulstofbelastning
    10,9%
    Endcapped
    Ingen
    Surface area
    500 m²/g
  • 549-0797
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    SCX
    60 Å
    40 µm
    3 ml
    100 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 2.440,00 kr
    2.440,00 kr
    1 * 50 Items
       2.440,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    549-0797
    Kulstofbelastning
    10,9%
    Endcapped
    Ingen
    Surface area
    500 m²/g
  • 551-0323
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    SCX
    60 Å
    40 µm
    3 ml
    500 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 2.730,00 kr
    2.730,00 kr
    1 * 50 Items
       2.730,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    551-0323
    Kulstofbelastning
    10,9%
    Endcapped
    Ingen
    Surface area
    500 m²/g
  • 549-0821
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    SCX
    60 Å
    40 µm
    6 ml
    1 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 30 Items
    1 * 30 Items - 2.350,00 kr
    2.350,00 kr
    1 * 30 Items
       2.350,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    549-0821
    Kulstofbelastning
    10,9%
    Endcapped
    Ingen
    Surface area
    500 m²/g
  • 549-0833
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    SCX
    60 Å
    40 µm
    6 ml
    2 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 30 Items
    1 * 30 Items - 4.160,00 kr
    4.160,00 kr
    1 * 30 Items
       4.160,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    549-0833
    Kulstofbelastning
    10,9%
    Endcapped
    Ingen
    Surface area
    500 m²/g
  • 549-0834
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    SCX
    60 Å
    40 µm
    6 ml
    3 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 30 Items
    1 * 30 Items - 4.810,00 kr
    4.810,00 kr
    1 * 30 Items
       4.810,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    549-0834
    Kulstofbelastning
    10,9%
    Endcapped
    Ingen
    Surface area
    500 m²/g
  • 549-0871
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    SCX
    60 Å
    120 µm
    60 ml
    10 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 16 Items
    1 * 16 Items - 4.840,00 kr
    4.840,00 kr
    1 * 16 Items
       4.840,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    549-0871
    Kulstofbelastning
    10,9%
    Endcapped
    Ingen
    Surface area
    500 m²/g
  • 549-0852
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    SCX
    60 Å
    120 µm
    1 ml
    50 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 3.210,00 kr
    3.210,00 kr
    1 * 100 Items
       3.210,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    549-0852
    Kulstofbelastning
    10,9%
    Endcapped
    Ingen
    Surface area
    500 m²/g
  • 549-0842
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    SCX
    60 Å
    120 µm
    1 ml
    100 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 3.310,00 kr
    3.310,00 kr
    1 * 100 Items
       3.310,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    549-0842
    Kulstofbelastning
    10,9%
    Endcapped
    Ingen
    Surface area
    500 m²/g
  • 549-0847
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    SCX
    60 Å
    120 µm
    3 ml
    500 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 2.730,00 kr
    2.730,00 kr
    1 * 50 Items
       2.730,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    549-0847
    Kulstofbelastning
    10,9%
    Endcapped
    Ingen
    Surface area
    500 m²/g
  • 549-0857
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    SCX
    60 Å
    120 µm
    6 ml
    1 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 30 Items
    1 * 30 Items - 2.310,00 kr
    2.310,00 kr
    1 * 30 Items
       2.310,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    549-0857
    Kulstofbelastning
    10,9%
    Endcapped
    Ingen
    Surface area
    500 m²/g
  • 549-0862
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    SCX
    60 Å
    120 µm
    12 ml
    2 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 20 Items
    1 * 20 Items - 2.460,00 kr
    2.460,00 kr
    1 * 20 Items
       2.460,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    549-0862
    Kulstofbelastning
    10,9%
    Endcapped
    Ingen
    Surface area
    500 m²/g
  • 549-0867
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    SCX
    60 Å
    120 µm
    20 ml
    5 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 20 Items
    1 * 20 Items - 4.200,00 kr
    4.200,00 kr
    1 * 20 Items
       4.200,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    549-0867
    Kulstofbelastning
    10,9%
    Endcapped
    Ingen
    Surface area
    500 m²/g
Bond Elut™ Jr
Produktinformation
  • Fase
    Porestørrelse
    Partikelstørrelse
    Kapacitet
    Lejevægt
    Tilgængelighed
    Price
  • 551-0376
    Bond Elut™ Jr
    Bond Elut™ Jr
    SCX
    60 Å
    40 µm
    500 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 3.730,00 kr
    3.730,00 kr
    1 * 100 Items
       3.730,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    551-0376
    Kulstofbelastning
    10,9%
    Endcapped
    Ingen
    Surface area
    500 m²/g
  • 551-0383
    Bond Elut™ Jr
    Bond Elut™ Jr
    SCX
    60 Å
    40 µm
    1 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 3.980,00 kr
    3.980,00 kr
    1 * 100 Items
       3.980,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    551-0383
    Kulstofbelastning
    10,9%
    Endcapped
    Ingen
    Surface area
    500 m²/g
VersaPlate™ formats
Produktinformation
  • Fase
    Porestørrelse
    Partikelstørrelse
    Kapacitet
    Lejevægt
    Tilgængelighed
    Price
  • 551-0431
    Formonteret 96-brønds plade
    Formonteret 96-brønds plade
    SCX
    60 Å
    40 µm
    100 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 5.320,00 kr
    5.320,00 kr
    1 * 1 Items
       5.320,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    551-0431
    Kulstofbelastning
    10,9%
    Endcapped
    Ingen
    Surface area
    500 m²/g
  • VARI75507050
    VersaPlate™-rør
    VersaPlate™-rør
    SCX
    60 Å
    40 µm
    50 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 96 Items
    1 * 96 Items - 3.920,00 kr
    3.920,00 kr
    1 * 96 Items
       3.920,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VARI75507050
    Kulstofbelastning
    10,9%
    Endcapped
    Ingen
    Surface area
    500 m²/g
  • VARI7550701C
    VersaPlate™-rør
    VersaPlate™-rør
    SCX
    60 Å
    40 µm
    100 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 96 Items
    1 * 96 Items - 4.010,00 kr
    4.010,00 kr
    1 * 96 Items
       4.010,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VARI7550701C
    Kulstofbelastning
    10,9%
    Endcapped
    Ingen
    Surface area
    500 m²/g
  • VARI7550702C
    VersaPlate™ well plate tubes
    VersaPlate™ well plate tubes
    SCX
    60 Å
    40 µm
    200 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 96 Items
    1 * 96 Items - 4.450,00 kr
    4.450,00 kr
    1 * 96 Items
       4.450,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VARI7550702C
    Kulstofbelastning
    10,9%
    Endcapped
    Ingen
    Surface area
    500 m²/g
  • VARI7550704C
    VersaPlate™ well plate tubes
    VersaPlate™ well plate tubes
    SCX
    60 Å
    40 µm
    400 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 96 Items
    1 * 96 Items - 5.020,00 kr
    5.020,00 kr
    1 * 96 Items
       5.020,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VARI7550704C
    Kulstofbelastning
    10,9%
    Endcapped
    Ingen
    Surface area
    500 m²/g