Orders LinkContactUsLinkComponent
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ PH
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ PH
Leverandør:   VARIAN
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ PH
Leverandør:  VARIAN
Certifikater
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ PH
11 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Bond Elut™ PH is a non-polar bonded silica material which exhibits a different selectivity to alkyl or aliphatic functionalised phases such as C8 or cyclohexyl. The electron density present in the aromatic ring affords an enhancement in the retention of conjugated or aromatic ring-containing analytes due to desirable pi-pi interactions.
  • Added selectivity compared to other non-polar sorbents
  • Enhanced retention of planar, conjugated organic molecules
  • Similar polarity to C8
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • VARI12113005
  • VARI14113005
  • VARI12113031
  • VARI12102062
  • 551-0303
  • 551-0318
  • VARI12256004
  • VARI14102062
  • VARI14102005
  • VARI14102032
  • VARI14256004
  • Kulstofbelastning:
  • 10,7%
  • 10,7%
  • 10,7%
  • 10,7%
  • 10,7%
  • 10,7%
  • 10,7%
  • 10,7%
  • 10,7%
  • 10,7%
  • 10,7%
  • Endcapped:
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Surface area:
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
Specifikationer
Product Family Options
LRC cartridges
Produktinformation
  • Fase
    Porestørrelse
    Partikelstørrelse
    Kapacitet
    Lejevægt
    Tilgængelighed
    Price
  • VARI12113005
    LRC-patroner
    LRC-patroner
    PH
    60 Å
    40 µm
    10 ml
    100 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 1.700,00 kr
    1.700,00 kr
    1 * 50 Items
       1.700,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12113005
    Kulstofbelastning
    10,7%
    Endcapped
    Ja
    Surface area
    500 m²/g
  • VARI14113005
    LRC-patroner
    LRC-patroner
    PH
    60 Å
    120 µm
    10 ml
    100 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 1.530,00 kr
    1.530,00 kr
    1 * 50 Items
       1.530,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VARI14113005
    Kulstofbelastning
    10,7%
    Endcapped
    Ja
    Surface area
    500 m²/g
  • VARI12113031
    LRC-patroner
    LRC-patroner
    PH
    60 Å
    40 µm
    10 ml
    500 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 2.110,00 kr
    2.110,00 kr
    1 * 50 Items
       2.110,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12113031
    Kulstofbelastning
    10,7%
    Endcapped
    Ja
    Surface area
    500 m²/g
Straight barrel cartridges
Produktinformation
  • Fase
    Porestørrelse
    Partikelstørrelse
    Kapacitet
    Lejevægt
    Tilgængelighed
    Price
  • VARI12102062
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    PH
    60 Å
    40 µm
    1 ml
    50 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 2.610,00 kr
    2.610,00 kr
    1 * 100 Items
       2.610,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12102062
    Kulstofbelastning
    10,7%
    Endcapped
    Ja
    Surface area
    500 m²/g
  • 551-0303
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    PH
    60 Å
    40 µm
    1 ml
    100 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    551-0303
    Kulstofbelastning
    10,7%
    Endcapped
    Ja
    Surface area
    500 m²/g
  • 551-0318
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    PH
    60 Å
    40 µm
    3 ml
    500 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 1.970,00 kr
    1.970,00 kr
    1 * 50 Items
       1.970,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    551-0318
    Kulstofbelastning
    10,7%
    Endcapped
    Ja
    Surface area
    500 m²/g
  • VARI12256004
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    PH
    60 Å
    40 µm
    6 ml
    1 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 30 Items
    1 * 30 Items - 1.810,00 kr
    1.810,00 kr
    1 * 30 Items
       1.810,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12256004
    Kulstofbelastning
    10,7%
    Endcapped
    Ja
    Surface area
    500 m²/g
  • VARI14102062
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    PH
    60 Å
    120 µm
    1 ml
    50 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 2.440,00 kr
    2.440,00 kr
    1 * 100 Items
       2.440,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VARI14102062
    Kulstofbelastning
    10,7%
    Endcapped
    Ja
    Surface area
    500 m²/g
  • VARI14102005
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    PH
    60 Å
    120 µm
    1 ml
    100 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 2.460,00 kr
    2.460,00 kr
    1 * 100 Items
       2.460,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VARI14102005
    Kulstofbelastning
    10,7%
    Endcapped
    Ja
    Surface area
    500 m²/g
  • VARI14102032
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    PH
    60 Å
    120 µm
    3 ml
    500 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 2.060,00 kr
    2.060,00 kr
    1 * 50 Items
       2.060,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VARI14102032
    Kulstofbelastning
    10,7%
    Endcapped
    Ja
    Surface area
    500 m²/g
  • VARI14256004
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    PH
    60 Å
    120 µm
    6 ml
    1 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 30 Items
    1 * 30 Items - 1.810,00 kr
    1.810,00 kr
    1 * 30 Items
       1.810,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VARI14256004
    Kulstofbelastning
    10,7%
    Endcapped
    Ja
    Surface area
    500 m²/g