Orders LinkContactUsLinkComponent
Filter paper for breweries
Filter paper for breweries
Leverandør:  MACHEREY-NAGEL
Certifikater
Filter paper for breweries
49 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Filter papers used in beverage industries. Available in plain and folded form.
Grade MN 620: Used to efficiently decarbonate beer.
Grade MN 321 (nitrogen-free) and 614: Used for malt analysis.
Grade MN 960: Used in beverage industries for filtration of wines, fruit juices.
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • MANA410005
  • MANA410007
  • MANA410009
  • MANA410011
  • MANA410012
  • MANA410015
  • MANA410018
  • MANA410024
  • MANA427005
  • MANA427007
  • MANA427009
  • MANA427011
  • MANA427012
  • MANA427015
  • MANA427018
  • MANA427024
  • MANA427032
  • MANA441009
  • MANA441011
  • MANA441012
  • MANA441015
  • MANA441018
  • MANA441024
  • MANA441032
  • MANA527005
  • MANA527007
  • MANA527009
  • MANA527011
  • MANA527012
  • MANA527015
  • MANA527018
  • 515-9760
  • 515-9761
  • MANA541009
  • MANA541011
  • MANA541012
  • MANA541015
  • MANA541018
  • MANA541024
  • MANA541032
  • MANA562015
  • MANA562018
  • MANA562024
  • MANA562027
  • MANA562032
  • MANA562038
  • MANA562040
  • MANA562045
  • MANA562050
  • Kvalitet:
  • MN 321
  • MN 321
  • MN 321
  • MN 321
  • MN 321
  • MN 321
  • MN 321
  • MN 321
  • MN 614
  • MN 614
  • MN 614
  • MN 614
  • MN 614
  • MN 614
  • MN 614
  • MN 614
  • MN 614
  • MN 620
  • MN 620
  • MN 620
  • MN 620
  • MN 620
  • MN 620
  • MN 620
  • MN 614
  • MN 614
  • MN 614
  • MN 614
  • MN 614
  • MN 614
  • MN 614
  • MN 614
  • MN 614
  • MN 620
  • MN 620
  • MN 620
  • MN 620
  • MN 620
  • MN 620
  • MN 620
  • MN 960
  • MN 960
  • MN 960
  • MN 960
  • MN 960
  • MN 960
  • MN 960
  • MN 960
  • MN 960
  • Vægt:
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 180 g/m²
  • 180 g/m²
  • 180 g/m²
  • 180 g/m²
  • 180 g/m²
  • 180 g/m²
  • 180 g/m²
  • 180 g/m²
  • 180 g/m²
  • Tykkelse:
  • 0,23 mm
  • 0,23 mm
  • 0,23 mm
  • 0,23 mm
  • 0,23 mm
  • 0,23 mm
  • 0,23 mm
  • 0,23 mm
  • 0,25 mm
  • 0,25 mm
  • 0,25 mm
  • 0,25 mm
  • 0,25 mm
  • 0,25 mm
  • 0,25 mm
  • 0,25 mm
  • 0,25 mm
  • 0,26 mm
  • 0,26 mm
  • 0,26 mm
  • 0,26 mm
  • 0,26 mm
  • 0,26 mm
  • 0,26 mm
  • 0,25 mm
  • 0,25 mm
  • 0,25 mm
  • 0,25 mm
  • 0,25 mm
  • 0,25 mm
  • 0,25 mm
  • 0,25 mm
  • 0,25 mm
  • 0,26 mm
  • 0,26 mm
  • 0,26 mm
  • 0,26 mm
  • 0,26 mm
  • 0,26 mm
  • 0,26 mm
  • 0,45 mm
  • 0,45 mm
  • 0,45 mm
  • 0,45 mm
  • 0,45 mm
  • 0,45 mm
  • 0,45 mm
  • 0,45 mm
  • 0,45 mm
  • Filtreringshastighed:
  • 5 s
  • 5 s
  • 5 s
  • 5 s
  • 5 s
  • 5 s
  • 5 s
  • 5 s
  • 25 s
  • 25 s
  • 25 s
  • 25 s
  • 25 s
  • 25 s
  • 25 s
  • 25 s
  • 25 s
  • 25 s
  • 25 s
  • 25 s
  • 25 s
  • 25 s
  • 25 s
  • 25 s
  • 25 s
  • 25 s
  • 25 s
  • 25 s
  • 25 s
  • 25 s
  • 25 s
  • 25 s
  • 25 s
  • 25 s
  • 25 s
  • 25 s
  • 25 s
  • 25 s
  • 25 s
  • 25 s
  • 14 s
  • 14 s
  • 14 s
  • 14 s
  • 14 s
  • 14 s
  • 14 s
  • 14 s
  • 14 s
Specifikationer
Product Family Options
Plain filters
Produktinformation
  • Kvalitet
    Størrelse
    Tilgængelighed
    Price
  • MN 321
    55 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 80,50 kr
    80,50 kr
    1 * 100 Items
       80,50 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA410005
    Kvalitet
    MN 321
    Vægt
    85 g/m²
    Tykkelse
    0,23 mm
    Filtreringshastighed
    5 s
  • MN 321
    70 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 80,50 kr
    80,50 kr
    1 * 100 Items
       80,50 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA410007
    Kvalitet
    MN 321
    Vægt
    85 g/m²
    Tykkelse
    0,23 mm
    Filtreringshastighed
    5 s
  • MN 321
    90 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 111,00 kr
    111,00 kr
    1 * 100 Items
       111,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA410009
    Kvalitet
    MN 321
    Vægt
    85 g/m²
    Tykkelse
    0,23 mm
    Filtreringshastighed
    5 s
  • MN 321
    110 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 141,00 kr
    141,00 kr
    1 * 100 Items
       141,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA410011
    Kvalitet
    MN 321
    Vægt
    85 g/m²
    Tykkelse
    0,23 mm
    Filtreringshastighed
    5 s
  • MN 321
    125 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 246,00 kr
    246,00 kr
    1 * 100 Items
       246,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA410012
    Kvalitet
    MN 321
    Vægt
    85 g/m²
    Tykkelse
    0,23 mm
    Filtreringshastighed
    5 s
  • MN 321
    150 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 213,00 kr
    213,00 kr
    1 * 100 Items
       213,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA410015
    Kvalitet
    MN 321
    Vægt
    85 g/m²
    Tykkelse
    0,23 mm
    Filtreringshastighed
    5 s
  • MN 321
    185 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 415,00 kr
    415,00 kr
    1 * 100 Items
       415,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA410018
    Kvalitet
    MN 321
    Vægt
    85 g/m²
    Tykkelse
    0,23 mm
    Filtreringshastighed
    5 s
  • MN 321
    240 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 486,00 kr
    486,00 kr
    1 * 100 Items
       486,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA410024
    Kvalitet
    MN 321
    Vægt
    85 g/m²
    Tykkelse
    0,23 mm
    Filtreringshastighed
    5 s
  • MN 614
    55 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 65,00 kr
    65,00 kr
    1 * 100 Items
       65,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA427005
    Kvalitet
    MN 614
    Vægt
    75 g/m²
    Tykkelse
    0,25 mm
    Filtreringshastighed
    25 s
  • MN 614
    70 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 65,00 kr
    65,00 kr
    1 * 100 Items
       65,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA427007
    Kvalitet
    MN 614
    Vægt
    75 g/m²
    Tykkelse
    0,25 mm
    Filtreringshastighed
    25 s
  • MN 614
    90 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 81,50 kr
    81,50 kr
    1 * 100 Items
       81,50 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA427009
    Kvalitet
    MN 614
    Vægt
    75 g/m²
    Tykkelse
    0,25 mm
    Filtreringshastighed
    25 s
  • MN 614
    110 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 110,00 kr
    110,00 kr
    1 * 100 Items
       110,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA427011
    Kvalitet
    MN 614
    Vægt
    75 g/m²
    Tykkelse
    0,25 mm
    Filtreringshastighed
    25 s
  • MN 614
    125 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 118,00 kr
    118,00 kr
    1 * 100 Items
       118,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA427012
    Kvalitet
    MN 614
    Vægt
    75 g/m²
    Tykkelse
    0,25 mm
    Filtreringshastighed
    25 s
  • MN 614
    150 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 162,00 kr
    162,00 kr
    1 * 100 Items
       162,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA427015
    Kvalitet
    MN 614
    Vægt
    75 g/m²
    Tykkelse
    0,25 mm
    Filtreringshastighed
    25 s
  • MN 614
    185 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 222,00 kr
    222,00 kr
    1 * 100 Items
       222,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA427018
    Kvalitet
    MN 614
    Vægt
    75 g/m²
    Tykkelse
    0,25 mm
    Filtreringshastighed
    25 s
  • MN 614
    240 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 351,00 kr
    351,00 kr
    1 * 100 Items
       351,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA427024
    Kvalitet
    MN 614
    Vægt
    75 g/m²
    Tykkelse
    0,25 mm
    Filtreringshastighed
    25 s
  • MN 614
    320 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 574,00 kr
    574,00 kr
    1 * 100 Items
       574,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA427032
    Kvalitet
    MN 614
    Vægt
    75 g/m²
    Tykkelse
    0,25 mm
    Filtreringshastighed
    25 s
  • MN 620
    90 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 72,80 kr
    72,80 kr
    1 * 100 Items
       72,80 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA441009
    Kvalitet
    MN 620
    Vægt
    75 g/m²
    Tykkelse
    0,26 mm
    Filtreringshastighed
    25 s
  • MN 620
    110 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 94,10 kr
    94,10 kr
    1 * 100 Items
       94,10 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA441011
    Kvalitet
    MN 620
    Vægt
    75 g/m²
    Tykkelse
    0,26 mm
    Filtreringshastighed
    25 s
  • MN 620
    125 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 111,00 kr
    111,00 kr
    1 * 100 Items
       111,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA441012
    Kvalitet
    MN 620
    Vægt
    75 g/m²
    Tykkelse
    0,26 mm
    Filtreringshastighed
    25 s
  • MN 620
    150 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 130,00 kr
    130,00 kr
    1 * 100 Items
       130,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA441015
    Kvalitet
    MN 620
    Vægt
    75 g/m²
    Tykkelse
    0,26 mm
    Filtreringshastighed
    25 s
  • MN 620
    185 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 181,00 kr
    181,00 kr
    1 * 100 Items
       181,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA441018
    Kvalitet
    MN 620
    Vægt
    75 g/m²
    Tykkelse
    0,26 mm
    Filtreringshastighed
    25 s
  • MN 620
    240 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 295,00 kr
    295,00 kr
    1 * 100 Items
       295,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA441024
    Kvalitet
    MN 620
    Vægt
    75 g/m²
    Tykkelse
    0,26 mm
    Filtreringshastighed
    25 s
  • MN 620
    320 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 466,00 kr
    466,00 kr
    1 * 100 Items
       466,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA441032
    Kvalitet
    MN 620
    Vægt
    75 g/m²
    Tykkelse
    0,26 mm
    Filtreringshastighed
    25 s
Folded filters
Produktinformation
  • Kvalitet
    Størrelse
    Tilgængelighed
    Price
  • MN 614
    55 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 320,00 kr
    320,00 kr
    1 * 100 Items
       320,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA527005
    Kvalitet
    MN 614
    Vægt
    75 g/m²
    Tykkelse
    0,25 mm
    Filtreringshastighed
    25 s
  • MN 614
    70 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 320,00 kr
    320,00 kr
    1 * 100 Items
       320,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA527007
    Kvalitet
    MN 614
    Vægt
    75 g/m²
    Tykkelse
    0,25 mm
    Filtreringshastighed
    25 s
  • MN 614
    90 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 320,00 kr
    320,00 kr
    1 * 100 Items
       320,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA527009
    Kvalitet
    MN 614
    Vægt
    75 g/m²
    Tykkelse
    0,25 mm
    Filtreringshastighed
    25 s
  • MN 614
    110 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 320,00 kr
    320,00 kr
    1 * 100 Items
       320,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA527011
    Kvalitet
    MN 614
    Vægt
    75 g/m²
    Tykkelse
    0,25 mm
    Filtreringshastighed
    25 s
  • MN 614
    125 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 320,00 kr
    320,00 kr
    1 * 100 Items
       320,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA527012
    Kvalitet
    MN 614
    Vægt
    75 g/m²
    Tykkelse
    0,25 mm
    Filtreringshastighed
    25 s
  • MN 614
    150 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 320,00 kr
    320,00 kr
    1 * 100 Items
       320,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA527015
    Kvalitet
    MN 614
    Vægt
    75 g/m²
    Tykkelse
    0,25 mm
    Filtreringshastighed
    25 s
  • MN 614
    185 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 372,00 kr
    372,00 kr
    1 * 100 Items
       372,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA527018
    Kvalitet
    MN 614
    Vægt
    75 g/m²
    Tykkelse
    0,25 mm
    Filtreringshastighed
    25 s
  • MN 614
    240 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 554,00 kr
    554,00 kr
    1 * 100 Items
       554,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    515-9760
    Kvalitet
    MN 614
    Vægt
    75 g/m²
    Tykkelse
    0,25 mm
    Filtreringshastighed
    25 s
  • MN 614
    320 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 777,00 kr
    777,00 kr
    1 * 100 Items
       777,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    515-9761
    Kvalitet
    MN 614
    Vægt
    75 g/m²
    Tykkelse
    0,25 mm
    Filtreringshastighed
    25 s
  • MN 620
    90 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 262,00 kr
    262,00 kr
    1 * 100 Items
       262,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA541009
    Kvalitet
    MN 620
    Vægt
    75 g/m²
    Tykkelse
    0,26 mm
    Filtreringshastighed
    25 s
  • MN 620
    110 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 262,00 kr
    262,00 kr
    1 * 100 Items
       262,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA541011
    Kvalitet
    MN 620
    Vægt
    75 g/m²
    Tykkelse
    0,26 mm
    Filtreringshastighed
    25 s
  • MN 620
    125 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 262,00 kr
    262,00 kr
    1 * 100 Items
       262,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA541012
    Kvalitet
    MN 620
    Vægt
    75 g/m²
    Tykkelse
    0,26 mm
    Filtreringshastighed
    25 s
  • MN 620
    150 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 262,00 kr
    262,00 kr
    1 * 100 Items
       262,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA541015
    Kvalitet
    MN 620
    Vægt
    75 g/m²
    Tykkelse
    0,26 mm
    Filtreringshastighed
    25 s
  • MN 620
    185 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 320,00 kr
    320,00 kr
    1 * 100 Items
       320,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA541018
    Kvalitet
    MN 620
    Vægt
    75 g/m²
    Tykkelse
    0,26 mm
    Filtreringshastighed
    25 s
  • MN 620
    240 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 430,00 kr
    430,00 kr
    1 * 100 Items
       430,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA541024
    Kvalitet
    MN 620
    Vægt
    75 g/m²
    Tykkelse
    0,26 mm
    Filtreringshastighed
    25 s
  • MN 620
    320 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 637,00 kr
    637,00 kr
    1 * 100 Items
       637,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA541032
    Kvalitet
    MN 620
    Vægt
    75 g/m²
    Tykkelse
    0,26 mm
    Filtreringshastighed
    25 s
  • MN 960
    150 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 580,00 kr
    580,00 kr
    1 * 100 Items
       580,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA562015
    Kvalitet
    MN 960
    Vægt
    180 g/m²
    Tykkelse
    0,45 mm
    Filtreringshastighed
    14 s
  • MN 960
    185 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 742,00 kr
    742,00 kr
    1 * 100 Items
       742,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA562018
    Kvalitet
    MN 960
    Vægt
    180 g/m²
    Tykkelse
    0,45 mm
    Filtreringshastighed
    14 s
  • MN 960
    240 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 1.330,00 kr
    1.330,00 kr
    1 * 100 Items
       1.330,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA562024
    Kvalitet
    MN 960
    Vægt
    180 g/m²
    Tykkelse
    0,45 mm
    Filtreringshastighed
    14 s
  • MN 960
    270 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 1.470,00 kr
    1.470,00 kr
    1 * 100 Items
       1.470,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA562027
    Kvalitet
    MN 960
    Vægt
    180 g/m²
    Tykkelse
    0,45 mm
    Filtreringshastighed
    14 s
  • MN 960
    320 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 1.890,00 kr
    1.890,00 kr
    1 * 100 Items
       1.890,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA562032
    Kvalitet
    MN 960
    Vægt
    180 g/m²
    Tykkelse
    0,45 mm
    Filtreringshastighed
    14 s
  • MN 960
    385 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 2.600,00 kr
    2.600,00 kr
    1 * 100 Items
       2.600,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA562038
    Kvalitet
    MN 960
    Vægt
    180 g/m²
    Tykkelse
    0,45 mm
    Filtreringshastighed
    14 s
  • MN 960
    400 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 2.750,00 kr
    2.750,00 kr
    1 * 100 Items
       2.750,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA562040
    Kvalitet
    MN 960
    Vægt
    180 g/m²
    Tykkelse
    0,45 mm
    Filtreringshastighed
    14 s
  • MN 960
    450 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 3.390,00 kr
    3.390,00 kr
    1 * 100 Items
       3.390,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA562045
    Kvalitet
    MN 960
    Vægt
    180 g/m²
    Tykkelse
    0,45 mm
    Filtreringshastighed
    14 s
  • MN 960
    500 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 4.260,00 kr
    4.260,00 kr
    1 * 100 Items
       4.260,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA562050
    Kvalitet
    MN 960
    Vægt
    180 g/m²
    Tykkelse
    0,45 mm
    Filtreringshastighed
    14 s