Orders LinkContactUsLinkComponent
5-Chlor-8-hydroxychinolin
5-Chlor-8-hydroxychinolin
Glass bottle for solids, 100 mg
Katalog # PROOMM0312.01
Irriterende
Leverandør:   LGC Standards PROMOCHEM
5-Chlor-8-hydroxychinolin
Katalog # PROOMM0312.01
CAS nummer:  130-16-5
5-Chlor-8-hydroxychinolin
Glass bottle for solids, 100 mg
CAS nummer:  130-16-5
Price
7.710,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 mg
Product Details & Documents
Synonymer:  5-Chloro-8-quinolinol, 5-Chloroquinolin-8-ol, 5-Chloro-8-hydroxyquinoline
  • CAS nummer:130-16-5
  • Formel:C₉H₆ClNO
  • MDL nummer:MFCD00006788
  • Molecular Weight:179.61 g/mol
  • Merck Index:12,02483
  • Kogende Pt:349 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:125 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:204-978-1
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    100 mg
Specifikationer