Orders LinkContactUsLinkComponent
5,7-Dichlor-8-quinolinol
5,7-Dichlor-8-quinolinol
Glass bottle for solids, 100 mg
Katalog # PROOMM0312.02
Leverandør:   LGC Standards PROMOCHEM
5,7-Dichlor-8-quinolinol
Katalog # PROOMM0312.02
CAS nummer:  773-76-2
5,7-Dichlor-8-quinolinol
Glass bottle for solids, 100 mg
CAS nummer:  773-76-2
Price
7.520,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 mg
Product Details & Documents
Synonymer:  Chloroxine, 5,7-Dichloro-8-hydroxyquinoline
  • CAS nummer:773-76-2
  • Formel:C₉H₅Cl₂NO
  • MDL nummer:MFCD00006786
  • Molecular Weight:214.05 g/mol
  • Merck Index:13,02193
  • Kogende Pt:355 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:183 °C
  • EINECS:212-258-3
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    100 mg