n-Heptan ≥99.0% (by GC) sequencing solvent
Katalog # TCIAQ0037-100ML
Leverandør: TCI
CAS nummer:
Specifikationer
- Pakning:Glass bottle
- Pakn:100 mL
- Seq:2440
Specifikationer
Specifikationstestresultater
- Appearance:Colorless clear liquid
- Purity (GC):min. 99.0 %
- Density (20deg.C):0.6820 to 0.6860 g/mL
- Absorbance (210nm):max. 0.350
- Absorbance (220nm):max. 0.150
Specifikationstestresultater
Om denne vare
:
:100.20 g/mol
Merck Index:14,04659
Kogende Pt:98°C
Smeltende Pt:–91°C
Tæthed:0,6838 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:–2°C
Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
EINECS:205-563-8
FN:1206
ADR:3,II
:GHS02
:GHS07
:GHS08
:GHS09
CAS nummer:142-82-5
Formel:H₃C(CH₂)₅CH₃
MDL nummer:MFCD00009544