Orders LinkContactUsLinkComponent
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ LMS
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ LMS
Leverandør:   VARIAN
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ LMS
Leverandør:  VARIAN
Certifikater
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ LMS
6 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Bond Elut™ LMS polymeric sorbent lets you elute without having to add amine modifiers, buffers, or acids. The elimination of secondary interactions means that elution of analytes can be achieved with pure organic solvents or HPLC mobile phase-compatible solvent mixtures of low ionic strength. These characteristics are crucial to allow compatibility with LC/MS or other delicate analytical techniques.
  • Ultra clean styrene-divinylbenzene polymer
  • Optimised 75 μm particle size for reproducible flow
  • High capacity and surface area for efficient extraction
Product Family Options
Produktinformation
  • Fase
    Porestørrelse
    Partikelstørrelse
    Kapacitet
    Lejevægt
    Tilgængelighed
    Price
  • 551-0337
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    LMSA
    300 Å
    75 µm
    1 ml
    25 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 2.620,00 kr
    2.620,00 kr
    1 * 100 Items
       2.620,00 kr
  • 551-0339
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    LMSA
    300 Å
    75 µm
    1 ml
    100 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 3.260,00 kr
    3.260,00 kr
    1 * 100 Items
       3.260,00 kr
  • 551-0340
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    LMSA
    300 Å
    75 µm
    3 ml
    100 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 2.430,00 kr
    2.430,00 kr
    1 * 50 Items
       2.430,00 kr
  • 551-0341
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    LMSA
    300 Å
    75 µm
    3 ml
    200 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 3.360,00 kr
    3.360,00 kr
    1 * 50 Items
       3.360,00 kr
  • 551-0342
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    LMSA
    300 Å
    75 µm
    3 ml
    500 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 6.210,00 kr
    6.210,00 kr
    1 * 50 Items
       6.210,00 kr
  • 551-0404
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    LMSA
    300 Å
    75 µm
    6 ml
    500 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 30 Items
    1 * 30 Items - 3.670,00 kr
    3.670,00 kr
    1 * 30 Items
       3.670,00 kr