Orders LinkContactUsLinkComponent
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ Diol
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ Diol
Leverandør:   VARIAN
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ Diol
Leverandør:  VARIAN
Certifikater
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ Diol
6 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Bond Elut™ Diol (2OH) resembles unbonded silica in its tendency for strong hydrogen bonding with analytes. 2OH can also be employed in the non-polar mode because the hydrocarbon spacer on its functional group provides enough non-polar character for retention of hydrophobic analytes. Bond Elut™ Diol is a listed SPE device for the DIN 14333-1 method on benzimidazole fungicides.
  • Provides polar and non-polar modes
  • Strong hydrogen bonding with analytes
  • Resembles unbonded silica in its capabilities
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • VARI12113009
  • VARI12113035
  • VARI12102067
  • 551-0305
  • 551-0320
  • VARI12256007
  • Kulstofbelastning:
  • 68%
  • 68%
  • 68%
  • 68%
  • 68%
  • 68%
  • Endcapped:
  • Ingen
  • Ingen
  • Ingen
  • Ingen
  • Ingen
  • Ingen
  • Surface area:
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
Specifikationer
Product Family Options
LRC cartridges
Produktinformation
  • Fase
    Porestørrelse
    Partikelstørrelse
    Kapacitet
    Lejevægt
    Tilgængelighed
    Price
  • VARI12113009
    LRC-patroner
    LRC-patroner
    Diol
    60 Å
    40 µm
    10 ml
    100 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 2.000,00 kr
    2.000,00 kr
    1 * 50 Items
       2.000,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12113009
    Kulstofbelastning
    68%
    Endcapped
    Ingen
    Surface area
    500 m²/g
  • VARI12113035
    LRC-patroner
    LRC-patroner
    Diol
    60 Å
    40 µm
    10 ml
    500 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 2.540,00 kr
    2.540,00 kr
    1 * 50 Items
       2.540,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12113035
    Kulstofbelastning
    68%
    Endcapped
    Ingen
    Surface area
    500 m²/g
Straight barrel cartridges
Produktinformation
  • Fase
    Porestørrelse
    Partikelstørrelse
    Kapacitet
    Lejevægt
    Tilgængelighed
    Price
  • VARI12102067
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    Diol
    60 Å
    40 µm
    1 ml
    50 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 2.440,00 kr
    2.440,00 kr
    1 * 100 Items
       2.440,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12102067
    Kulstofbelastning
    68%
    Endcapped
    Ingen
    Surface area
    500 m²/g
  • 551-0305
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    Diol
    60 Å
    40 µm
    1 ml
    100 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    551-0305
    Kulstofbelastning
    68%
    Endcapped
    Ingen
    Surface area
    500 m²/g
  • 551-0320
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    Diol
    60 Å
    40 µm
    3 ml
    500 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 2.550,00 kr
    2.550,00 kr
    1 * 50 Items
       2.550,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    551-0320
    Kulstofbelastning
    68%
    Endcapped
    Ingen
    Surface area
    500 m²/g
  • VARI12256007
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    Diol
    60 Å
    40 µm
    6 ml
    1 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 30 Items
    1 * 30 Items - 2.310,00 kr
    2.310,00 kr
    1 * 30 Items
       2.310,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12256007
    Kulstofbelastning
    68%
    Endcapped
    Ingen
    Surface area
    500 m²/g