Orders LinkContactUsLinkComponent
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ C18 EWP
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ C18 EWP
Leverandør:   VARIAN
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ C18 EWP
Leverandør:  VARIAN
Certifikater
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ C18 EWP
5 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Bond Elut™ EWP is based upon standard particle size silica but with 500 Å pores to allow more efficient extraction of large molecules (>15000 MW), which are typically excluded from standard porosity silica phases.
  • No exclusion of large molecules
  • Good for desalting proteins
  • Successful separation of proteins, peptides or nucleotides
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • VARI12113071
  • VARI12113068
  • VARI12256130
  • VARI12102136
  • VARI12102139
  • Kulstofbelastning:
  • 6,0%
  • 6,0%
  • 6,0%
  • 6,0%
  • 6,0%
  • Endcapped:
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Surface area:
  • 80 m²/g
  • 80 m²/g
  • 80 m²/g
  • 80 m²/g
  • 80 m²/g
Specifikationer
Product Family Options
LRC cartridges
Produktinformation
  • Fase
    Porestørrelse
    Partikelstørrelse
    Kapacitet
    Lejevægt
    Tilgængelighed
    Price
  • VARI12113071
    LRC-patroner
    LRC-patroner
    C18 EWP
    500 Å
    40 µm
    10 ml
    500 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - kr2,350.00
    kr2,350.00
    1 * 50 Items
       kr2,350.00
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12113071
    Kulstofbelastning
    6,0%
    Endcapped
    Ja
    Surface area
    80 m²/g
  • VARI12113068
    LRC-patroner
    LRC-patroner
    C18 EWP
    500 Å
    40 µm
    10 ml
    50 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12113068
    Kulstofbelastning
    6,0%
    Endcapped
    Ja
    Surface area
    80 m²/g
Straight barrel cartridges
Produktinformation
  • Fase
    Porestørrelse
    Partikelstørrelse
    Kapacitet
    Lejevægt
    Tilgængelighed
    Price
  • VARI12256130
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    C18 EWP
    500 Å
    40 µm
    6 ml
    1 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 30 Items
    1 * 30 Items - kr2,080.00
    kr2,080.00
    1 * 30 Items
       kr2,080.00
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12256130
    Kulstofbelastning
    6,0%
    Endcapped
    Ja
    Surface area
    80 m²/g
  • VARI12102136
    Lige cylinderpatron
    Lige cylinderpatron
    C18 EWP
    500 Å
    40 µm
    1 ml
    50 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - kr2,890.00
    kr2,890.00
    1 * 100 Items
       kr2,890.00
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12102136
    Kulstofbelastning
    6,0%
    Endcapped
    Ja
    Surface area
    80 m²/g
  • VARI12102139
    Lige cylinderpatron
    Lige cylinderpatron
    C18 EWP
    500 Å
    40 µm
    3 ml
    500 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - kr2,080.00
    kr2,080.00
    1 * 50 Items
       kr2,080.00
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12102139
    Kulstofbelastning
    6,0%
    Endcapped
    Ja
    Surface area
    80 m²/g