Orders LinkContactUsLinkComponent
Einhorn's saccharometer
Einhorn's saccharometer
Einhorn's saccharometer
Certifikater
Einhorn's saccharometer
Einhorn's saccharometer
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Fermentation saccharometers are used for the estimation of sugar in urine and diabetes diagnostic.
The carbon dioxide created in the fermenting process would rise to the top of the closed tube and force the level of liquid down.
The percentage of sugar could be read off the graduated scale on the closed tube side of the apparatus.
Product Family Options
Produktinformation
  • Tilgængelighed
    Price
  • HECH41370010
    Einhorn’s fermenteringssaccharometer, med fortyndingsslange
    Einhorn’s fermenteringssaccharometer, med fortyndingsslange
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 243,00 kr
    243,00 kr
    1 * 1 Items
       243,00 kr
  • HECH41370020
    Ekstra fortyndingsslange, brun inddeling, mærke ved 10 ml
    Ekstra fortyndingsslange, brun inddeling, mærke ved 10 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 38,20 kr
    38,20 kr
    1 * 1 Items
       38,20 kr