Yeast invertase
Glass bottle for solids, 100 mg
Katalog # I9274-100MG
Leverandør: Merck
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
Specifikationer
- Pakning:Glass bottle for solids
- Pakn:100 mg
- Cat. No.:I9274-100MG
- CAS-nr:9001-57-4
- Species:Yeast
- Enzym navn:Invertase