Orders LinkContactUsLinkComponent
2-Nitrocinnamaldehyde ≥98.0% (by GC)
2-Nitrocinnamaldehyde ≥98.0% (by GC)
Irriterende
Leverandør:   TCI
2-Nitrocinnamaldehyde ≥98.0% (by GC)
Leverandør:  TCI
Certifikater
2-Nitrocinnamaldehyde ≥98.0% (by GC)
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  2'-Nitrocinnamaldehyde
  • CAS nummer:1466-88-2
  • Formel:C₉H₇NO₃
  • MDL nummer:MFCD00007188
  • Molecular Weight:177.16 g/mol
  • EINECS:215-988-0
Specifications for Product Family
Specifikationstestresultater
  • Appearance:
    Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
  • Purity (GC):
    min. 98.0 %
  • Melting point:
    126.0 to 130.0 deg-C
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle
    5 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 362,00 kr
    362,00 kr
    1 * 5 g
       362,00 kr
  • Glass bottle
    25 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 1.740,00 kr
    1.740,00 kr
    1 * 25 g
       1.740,00 kr