Orders LinkContactUsLinkComponent
Borsyre
Borsyre
Sundhed
Leverandør:   G-Biosciences
Borsyre
Leverandør:  G-Biosciences
Certifikater
Borsyre
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  Boron trihydroxide, Boron hydroxide, Boric acid, Boracic acid
  • CAS nummer:10043-35-3
  • Formel:B(OH)₃
  • MDL nummer:MFCD00011337
  • Molecular Weight:61.83 g/mol
  • Merck Index:13,01326
  • Kogende Pt:185 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:160 °C
  • Tæthed:1,44 g/cm³ (25 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:233-139-2
  • NÅ:01-2119486683-25
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle for solids
    500 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 412,00 kr
    412,00 kr
    1 * 500 g
       412,00 kr
  • Glass bottle for solids
    1 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg - 704,00 kr
    704,00 kr
    1 * 1 kg
       704,00 kr