Orders LinkContactUsLinkComponent
Prednison ≥96.0% (by HPLC)
Prednison ≥96.0% (by HPLC)
Sundhed
Leverandør:   TCI
Prednison ≥96.0% (by HPLC)
Leverandør:  TCI
Certifikater
Prednison ≥96.0% (by HPLC)
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
  • CAS nummer:53-03-2
  • Formel:C₂₁H₂₆O₅
  • MDL nummer:MFCD00003608
  • Molecular Weight:358.43 g/mol
  • Merck Index:14,07722
  • Smeltende Pt:230…232 °C
  • EINECS:200-160-3
Specifications for Product Family
Specifikationstestresultater
  • Appearance:
    White to Almost white powder to crystal
  • Purity (HPLC):
    min. 96.0 area%
  • Specific rotation [a]20/D:
    +165.0 to +175.0 deg (C=0.5, Dioxane)
  • Solubility in N,N-DMF:
    very faint turbidity
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle
    5 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 353,00 kr
    353,00 kr
    1 * 5 g
       353,00 kr
  • Glass bottle
    25 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 1.150,00 kr
    1.150,00 kr
    1 * 25 g
       1.150,00 kr