Orders LinkContactUsLinkComponent
Polymyxin Bsulfat
Polymyxin Bsulfat
Leverandør:   TCI
Polymyxin Bsulfat
Leverandør:  TCI
Certifikater
Polymyxin Bsulfat
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
  • CAS nummer:1405-20-5
  • Formel:C₅₅H₉₆N₁₆O₁₃·2H₂SO₄
  • MDL nummer:MFCD00131991
  • Molecular Weight:1385.61 g/mol
  • Merck Index:14,07573
  • Opbevaringstemperatur:Køleskab
Specifications for Product Family
Specifikationstestresultater
  • Appearance:
    White to Orange to Green powder to crystal
  • Total Nitrogen:
    15.0 to 16.0 % (calcd.on anh.substance)
  • Specific rotation [a]20/D:
    -76.0 to -82.0 deg (C=2, H2O) (calcd.on anh.substance)
  • Water:
    max. 10.0 %
  • Phenylalanine:
    9.0 to 12.0 %
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle
    1 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 g
    1 * 1 g - 608,00 kr
    608,00 kr
    1 * 1 g
       608,00 kr
  • Glass bottle
    5 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 2.350,00 kr
    2.350,00 kr
    1 * 5 g
       2.350,00 kr