Orders LinkContactUsLinkComponent
Saponin
Saponin
Leverandør:   TCI
Saponin
Leverandør:  TCI
Certifikater
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
  • CAS nummer:8047-15-2
  • MDL nummer:MFCD00081981
  • Tæthed:1,015 to 1.02 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:232-462-6
Specifications for Product Family
Specifikationstestresultater
  • Drying loss:
    max. 10.0 %
  • Ignition residue (Sulfate):
    max. 20.0 %
  • Sapogenine:
    min. 9.0 %
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle
    25 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 460,00 kr
    460,00 kr
    1 * 25 g
       460,00 kr
  • Glass bottle
    250 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 250 g
    1 * 250 g - 3.630,00 kr
    3.630,00 kr
    1 * 250 g
       3.630,00 kr