Orders LinkContactUsLinkComponent
Natriumacetat
Natriumacetat
Glass bottle for solids, 1 kg
Katalog # RC-090
Leverandør:   G-Biosciences
Natriumacetat
Katalog # RC-090
Leverandør:  G-Biosciences
CAS nummer:  127-09-3
Natriumacetat
Glass bottle for solids, 1 kg
CAS nummer:  127-09-3
Price
936,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonymer:  Acetic acid sodium salt
  • CAS nummer:127-09-3
  • Formel:H₃CCOONa
  • MDL nummer:MFCD00012459
  • Molecular Weight:82.03 g/mol
  • Merck Index:12,08711
  • Kogende Pt:881,4 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:324 °C
  • Tæthed:1,528 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:>250 °C (closed cup)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:204-823-8
  • NÅ:01-2119485123-42
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    1 kg