Orders LinkContactUsLinkComponent
Bromcresol grønt
Bromcresol grønt
Leverandør:   TCI
Bromcresol grønt
Leverandør:  TCI
Certifikater
Bromcresol grønt
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  3,3-Bis(3,5-dibromo-4-hydroxy-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
  • CAS nummer:76-60-8
  • Formel:C₂₁H₁₄Br₄O₅S
  • MDL nummer:MFCD00005874
  • Molecular Weight:698.02 g/mol
  • Merck Index:14,01386
  • Smeltende Pt:217…218 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-972-8
Specifications for Product Family
Specifikationstestresultater
  • Appearance:
    White to Gray to Brown powder to crystal
  • Absorbance:
    min. 0.250 (5mg/L, pH5.8, 613.0 to 617.0 nm)
  • Solubility in Sodium hydroxide solution:
    almost transparency
  • Drying loss:
    max. 1.0 %
  • Ignition residue (Sulfate):
    max. 0.5 %
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle
    1 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 g
    1 * 1 g - 132,00 kr
    132,00 kr
    1 * 1 g
       132,00 kr
  • 5 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 353,00 kr
    353,00 kr
    1 * 5 g
       353,00 kr
  • Glass bottle
    25 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 1.320,00 kr
    1.320,00 kr
    1 * 25 g
       1.320,00 kr