Orders LinkContactUsLinkComponent
D(-)-Fructose ≥99.0% (by HPLC)
D(-)-Fructose ≥99.0% (by HPLC)
Leverandør:   TCI
D(-)-Fructose ≥99.0% (by HPLC)
Leverandør:  TCI
Certifikater
D(-)-Fructose ≥99.0% (by HPLC)
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  D(-)-Levulose, (3S,4R,5R)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, β-D-(-)-Fructose, Fructose
  • CAS nummer:57-48-7
  • Formel:C₆H₁₂O₆
  • MDL nummer:MFCD00148910
  • Molecular Weight:180.16 g/mol
  • Merck Index:14,04273
  • Kogende Pt:552 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:100…110 °C
  • Tæthed:1,59 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-333-3
Specifications for Product Family
Specifikationstestresultater
  • Appearance:
    White powder to crystal
  • Purity (HPLC) (CAD):
    min. 99.0 area%
  • Specific rotation [a]20/D:
    -90.0 to -94.0 deg (C=4, H2O) (after drying)
  • Solubility in Water:
    almost transparency
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle
    25 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 156,00 kr
    156,00 kr
    1 * 25 g
       156,00 kr
  • Glass bottle
    500 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 238,00 kr
    238,00 kr
    1 * 500 g
       238,00 kr