Orders LinkContactUsLinkComponent
Ammoniumchlorid
Ammoniumchlorid
Irriterende
Leverandør:   G-Biosciences
Ammoniumchlorid
Leverandør:  G-Biosciences
Certifikater
Ammoniumchlorid
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  Ammonium muriate, Salmiac
  • CAS nummer:12125-02-9
  • Formel:NH₄Cl
  • MDL nummer:MFCD00011420
  • Molecular Weight:53.49 g/mol
  • Merck Index:13,00510
  • Smeltende Pt:335 °C
  • Tæthed:1,5256 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:235-186-4
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Plastic bottle for solids
    500 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 318,00 kr
    318,00 kr
    1 * 500 g
       318,00 kr
  • Glass bottle for solids
    1 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg - 498,00 kr
    498,00 kr
    1 * 1 kg
       498,00 kr