Orders LinkContactUsLinkComponent
pH food electrode
pH food electrode
pH-penetrationselektrode, ufølsom over for snavs, brudsikker plastbelægning omkring glaselektrode, inkl. vandingslåg, 2...14, Gel, Hul, 6,5×95 mm, BNC, fixed cable, Fødevarer
Catalog # 620-3662
Supplier:   Testo
pH food electrode
Catalog # 620-3662
Supplier:  Testo
pH food electrode
pH food electrode
pH-penetrationselektrode, ufølsom over for snavs, brudsikker plastbelægning omkring glaselektrode, inkl. vandingslåg, 2...14, Gel, Hul, 6,5×95 mm, BNC, fixed cable, Fødevarer
Price
2.050,00 kr
Log in for availability
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Robust and dirt-insensitive pH penetration electrode without temperature sensor.
  • With hole diaphragm
  • Unbreakable plastic coating around glass electrode
  • Maintenance-free food-safe gel electrolyte
Ideal for use with Testo 230 instrument.
Delivery information: pH electrode, including fixed cable with BNC plug and wetting cap.
Specifications
  • Tilslutning:
    BNC, fixed cable
  • Ø×L:
    6,5×95 mm
  • Til:
    Fødevarer
  • Beskrivelse:
    pH-penetrationselektrode, ufølsom over for snavs, brudsikker plastbelægning omkring glaselektrode, inkl. vandingslåg
  • Membran:
    Hul
  • Elektrolyt:
    Gel
  • pH:
    2...14
  • Cat. No.:
    620-3662
  • Operating temperature range:
    0...40 °C
  • Kabellængde:
    785 mm
  • Længde:
    5 mm (probe shaft)
  • Ø:
    4 mm (probe shaft tip)