Orders LinkContactUsLinkComponent
Injector blades
Injector blades
Injektorblade, ikke-coatede, leveres på bajonetter, Rustfrit stål, 0,25 mm, 38×8 mm
Katalog # PERS89-0015
Leverandør:   PERSONNA MEDICAL
Injector blades
Katalog # PERS89-0015
Leverandør:  PERSONNA MEDICAL
Injector blades
Injektorblade, ikke-coatede, leveres på bajonetter, Rustfrit stål, 0,25 mm, 38×8 mm
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 1.000 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Injektorblade, ikke-coatede, leveres på bajonetter
  • L×B:
    38×8 mm
  • Materiale:
    Rustfrit stål
  • Tykkelse:
    0,25 mm