Injector blades
Injektorblade, ikke-coatede, leveres på bajonetter, Rustfrit stål, 0,25 mm, 38×8 mm
Katalog # PERS89-0015
Leverandør: PERSONNA MEDICAL
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Beskrivelse:Injektorblade, ikke-coatede, leveres på bajonetter
- L×B:38×8 mm
- Materiale:Rustfrit stål
- Tykkelse:0,25 mm