Racks for cryogenic vials, Nunc™
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Racks for cryogenic vials, Nunc™
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Certifikater
Om denne vare
- Latch rack with standard ANSI microplate footprint
- Holds 48 internally-threaded CryoTubes™ or Cryobank vials
- Use pivoting lid on bench or lock it for transport and storage
- Format facilitates automated picking/placing, capping/decapping, and multi-channel liquid handling
- Designed for –80°C and liquid nitrogen (vapour phase) storage
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Tidsbegrænset udsalg
Udvalgte varer nedenfor er i øjeblikket på udsalg
Product Details & Documents
- Latch rack with standard ANSI microplate footprint
- Holds 48 internally-threaded CryoTubes™ or Cryobank vials
- Use pivoting lid on bench or lock it for transport and storage
- Format facilitates automated picking/placing, capping/decapping, and multi-channel liquid handling
- Designed for –80°C and liquid nitrogen (vapour phase) storage
Specifications for Product Family
Specifikationer
- Catalog No:
- 479-1149
- 479-1147
- 479-1151
- 479-1148
- Environmentally Preferable:
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Miljøcertificering:
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
- Til rørAnt. hullerTilgængelighedPrice
- 1 - 2 ml48 (6×8)Log ind for tilgængelighedLog ind for tilgængelighed1 * 10 Items1 * 10 Items - 1.030,00 kr1.030,00 kr
Udsalg Gælder indtil kl 30/06/2026
Udsalg Gælder indtil kl 30/06/20261 * 10 Items1.030,00 krSpecifikationer:Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.479-1149Environmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningMiljøcertificeringNAR Certificate of RetirementLav fremstillingspåvirkning - 2 ml48 (6×8)Log ind for tilgængelighedLog ind for tilgængelighed1 * 10 Items1 * 10 Items - 1.050,00 kr1.050,00 kr
Udsalg Gælder indtil kl 30/06/2026
Udsalg Gælder indtil kl 30/06/20261 * 10 Items1.050,00 krSpecifikationer:Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.479-1147Environmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningMiljøcertificeringNAR Certificate of RetirementLav fremstillingspåvirkning - 3,6 - 5 ml48 (6×8)Log ind for tilgængelighedLog ind for tilgængelighed1 * 10 Items1 * 10 Items - 1.030,00 kr1.030,00 kr
Udsalg Gælder indtil kl 30/06/2026
Udsalg Gælder indtil kl 30/06/20261 * 10 Items1.030,00 krSpecifikationer:Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.479-1151Environmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningMiljøcertificeringNAR Certificate of RetirementLav fremstillingspåvirkning - 5 ml48 (6×8)Log ind for tilgængelighedLog ind for tilgængelighed1 * 10 Items1 * 10 Items - 1.050,00 kr1.050,00 kr
Udsalg Gælder indtil kl 30/06/2026
Udsalg Gælder indtil kl 30/06/20261 * 10 Items1.050,00 krSpecifikationer:Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.479-1148Environmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningMiljøcertificeringNAR Certificate of RetirementLav fremstillingspåvirkning