Orders LinkContactUsLinkComponent
Needles, Spinocan®
Needles, Spinocan®
Leverandør:   B. Braun
Needles, Spinocan®
Leverandør:  B. Braun
Certifikater
Needles, Spinocan®
Needles, Spinocan®
12 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Product Family Options
Produktinformation
  • Måler
    Længde
    Ø
    Farvekode
    Tilgængelighed
    Price
  • BRAU4501373-13
    Spinocan®-nål
    Spinocan®-nål
    18
    75 mm
    1,30 mm
    lyserød
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 Items
    1 * 25 Items - 1.190,00 kr
    1.190,00 kr
    1 * 25 Items
       1.190,00 kr
  • BRAU4501390-01
    Spinocan®-nål
    Spinocan®-nål
    18
    88 mm
    1,30 mm
    lyserød
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 Items
    1 * 25 Items - 1.190,00 kr
    1.190,00 kr
    1 * 25 Items
       1.190,00 kr
  • BRAU4501144-13
    Spinocan®-nål
    Spinocan®-nål
    19
    40 mm
    1,10 mm
    beige
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 Items
    1 * 25 Items - 1.190,00 kr
    1.190,00 kr
    1 * 25 Items
       1.190,00 kr
  • BRAU4501195-13
    Spinocan®-nål
    Spinocan®-nål
    19
    88 mm
    1,10 mm
    beige
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 Items
    1 * 25 Items - 1.190,00 kr
    1.190,00 kr
    1 * 25 Items
       1.190,00 kr
  • BRAU4509757-13
    Spinocan®-nål
    Spinocan®-nål
    20
    75 mm
    0,90 mm
    gul
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 Items
    1 * 25 Items - 1.190,00 kr
    1.190,00 kr
    1 * 25 Items
       1.190,00 kr
  • BRAU4507401-13
    Spinocan®-nål
    Spinocan®-nål
    22
    40 mm
    0,70 mm
    sort
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 Items
    1 * 25 Items - 1.190,00 kr
    1.190,00 kr
    1 * 25 Items
       1.190,00 kr
  • BRAU4507754-13
    Spinocan®-nål
    Spinocan®-nål
    22
    75 mm
    0,70 mm
    sort
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 Items
    1 * 25 Items - 1.190,00 kr
    1.190,00 kr
    1 * 25 Items
       1.190,00 kr
  • BRAU4507908
    Needles, Spinocan®
    Needles, Spinocan®
    22
    88 mm
    0,70 mm
    sort
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 Items
    1 * 25 Items - 1.190,00 kr
    1.190,00 kr
    1 * 25 Items
       1.190,00 kr
  • BRAU4505751-01
    Spinocan®-nål
    Spinocan®-nål
    25
    75 mm
    0,50 mm
    orange
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 Items
    1 * 25 Items - 1.190,00 kr
    1.190,00 kr
    1 * 25 Items
       1.190,00 kr
  • BRAU4505905-01
    Spinocan®-nål
    Spinocan®-nål
    25
    88 mm
    0,50 mm
    orange
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 Items
    1 * 25 Items - 1.190,00 kr
    1.190,00 kr
    1 * 25 Items
       1.190,00 kr
  • BRAU4502906-01
    Spinocan®-nål
    Spinocan®-nål
    26
    88 mm
    0,45 mm
    brun
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 Items
    1 * 25 Items - 1.190,00 kr
    1.190,00 kr
    1 * 25 Items
       1.190,00 kr
  • BRAU4503902-01
    Spinocan®-nål
    Spinocan®-nål
    27
    88 mm
    0,40 mm
    grå
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 Items
    1 * 25 Items - 1.190,00 kr
    1.190,00 kr
    1 * 25 Items
       1.190,00 kr