Orders LinkContactUsLinkComponent
Funnels with short stem
Funnels with short stem
Funnels with short stem
Certifikater
Funnels with short stem
Funnels with short stem
7 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Funnels, made of HDPE, translucent. With smooth internal walls. Robust and strong. Multipurpose funnel for a wide variety of uses.
  • Good chemical resistance
  • Suspension eye for easy storage
  • Easy to clean
Product Family Options
Produktinformation
  • Tragt udv. Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • 60 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 15,60 kr
    15,60 kr
    1 * 1 Items
       15,60 kr
  • 80 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 16,80 kr
    16,80 kr
    1 * 1 Items
       16,80 kr
  • 100 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 20,30 kr
    20,30 kr
    1 * 1 Items
       20,30 kr
  • 120 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 25,10 kr
    25,10 kr
    1 * 1 Items
       25,10 kr
  • 140 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 33,50 kr
    33,50 kr
    1 * 1 Items
       33,50 kr
  • 160 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 49,00 kr
    49,00 kr
    1 * 1 Items
       49,00 kr
  • 200 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 104,00 kr
    104,00 kr
    1 * 1 Items
       104,00 kr