Orders LinkContactUsLinkComponent
Flasks, round bottom, with standard ground joints
Flasks, round bottom, with standard ground joints
Flasks, round bottom, with standard ground joints
Certifikater
Flasks, round bottom, with standard ground joints
Flasks, round bottom, with standard ground joints
6 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass, clear.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
One centre neck, useful for distillation and extraction.
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Kappestr.
    Tilgængelighed
    Price
  • 50 ml
    19/26 NS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 144,00 kr
    144,00 kr
    1 * 1 Items
       144,00 kr
  • 100 ml
    14/23 NS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 146,00 kr
    146,00 kr
    1 * 1 Items
       146,00 kr
  • 100 ml
    29/32 NS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 159,00 kr
    159,00 kr
    1 * 1 Items
       159,00 kr
  • 250 ml
    29/32 NS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 260,00 kr
    260,00 kr
    1 * 1 Items
       260,00 kr
  • 500 ml
    29/32 NS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 311,00 kr
    311,00 kr
    1 * 1 Items
       311,00 kr
  • 1000 ml
    29/32 NS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 548,00 kr
    548,00 kr
    1 * 1 Items
       548,00 kr