Swabs in tubes
Vatpind i rør med etiket og plastikpind, PP, 12 mm, 140 mm
Katalog # KIMA23117
Leverandør: KIMA SAS DI CHIARIN RENZO
Gå til:
Product Details & Documents
Advarsel: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904
Specifikationer
- Ø:12 mm
- Beskrivelse:Vatpind i rør med etiket og plastikpind
- Længde:140 mm
- Materiale:PP
- Seq:01