Orders LinkContactUsLinkComponent
Swabs in tubes
Swabs in tubes
Vatpind i rør med etiket og plastikpind, PP, 12 mm, 140 mm
Katalog # KIMA23117
Swabs in tubes
Katalog # KIMA23117
Swabs in tubes
Vatpind i rør med etiket og plastikpind, PP, 12 mm, 140 mm
Price
284,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 Items
Product Details & Documents
Advarsel: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904
Specifikationer
  • Ø:
    12 mm
  • Beskrivelse:
    Vatpind i rør med etiket og plastikpind
  • Længde:
    140 mm
  • Materiale:
    PP
  • Seq:
    01