Orders LinkContactUsLinkComponent
Jars with base, knobbed lid
Jars with base, knobbed lid
Jars with base, knobbed lid
Certifikater
Jars with base, knobbed lid
Jars with base, knobbed lid
8 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Made of glass, with glass or stainless steel lid.
  • Good chemical resistance
  • Sturdy
  • Easy to clean
Suitable for storing dressing material, cotton, clinical thermometers, forceps and other instruments.
Product Family Options
With glass lid and knob
Produktinformation
  • Udv.Ø
    Højde
    Tilgængelighed
    Price
  • 100 mm
    100 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr347.00
    kr347.00
    1 * 1 Items
       kr347.00
  • 100 mm
    150 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr285.00
    kr285.00
    1 * 1 Items
       kr285.00
  • 100 mm
    200 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr371.00
    kr371.00
    1 * 1 Items
       kr371.00
  • 120 mm
    120 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr422.00
    kr422.00
    1 * 1 Items
       kr422.00
  • 150 mm
    150 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr503.00
    kr503.00
    1 * 1 Items
       kr503.00
  • 180 mm
    180 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr618.00
    kr618.00
    1 * 1 Items
       kr618.00
  • 80 mm
    80 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr289.00
    kr289.00
    1 * 1 Items
       kr289.00
  • 80 mm
    120 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr234.00
    kr234.00
    1 * 1 Items
       kr234.00