Orders LinkContactUsLinkComponent
Capillary columns, Elite-SimDist for autosystem
Capillary columns, Elite-SimDist for autosystem
Leverandør:   PerkinElmer
Capillary columns, Elite-SimDist for autosystem
Leverandør:  PerkinElmer
Certifikater
Capillary columns, Elite-SimDist for autosystem
1 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Elite-SimDist Dimethylpolysiloxane capillary columns processed for simulated distillation.
Product Family Options
Produktinformation
  • Kolonne form
    Fase
    Filmtykkelse
    Ø indv.
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • Kapillær
    Elite-SimDist
    0,15 µm
    0,53 mm
    5 m
    Discontinued
  • Kapillær
    Elite-SimDist
    3,00 µm
    0,53 mm
    10 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 6.440,00 kr
    6.440,00 kr
    1 * 1 Items
       6.440,00 kr