Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessories for laboratory glassware washers
Accessories for laboratory glassware washers
Leverandør:   LABCONCO
Accessories for laboratory glassware washers
Leverandør:  LABCONCO
Certifikater
Accessories for laboratory glassware washers
Accessories for laboratory glassware washers
27 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Documents
Product Family Options
Produktinformation
  • Tilgængelighed
    Price
  • LBCP4595200
    16 pipet insert, 1 ml - 50 ml pipets. Includes two 1,25" mounting spindles and PVC coated holder.
    16 pipet insert, 1 ml - 50 ml pipets. Includes two 1,25" mounting spindles and PVC coated holder.
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • LBCP4575400
    24 Pipette insert
    24 Pipette insert
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • LBCP4494200
    8 pipet insert, 304 stainless steel, 1 ml - 10 ml pipets, includes one 1,25" mounting spindles
    8 pipet insert, 304 stainless steel, 1 ml - 10 ml pipets, includes one 1,25" mounting spindles
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • LBCP4589201
    BOD bottle insert, type 304 stainless steel, capacity 18 bottles, 70×70 mm grid size.
    BOD bottle insert, type 304 stainless steel, capacity 18 bottles, 70×70 mm grid size.
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • LBCP4501500
    Bottom door seal
    Bottom door seal
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • LBCP4542100
    Bulk tube insert, stainless steel 304, holds up to 600 tubes (13 mm each) or 244 tubes(20 mm each), 530×210×110 mm, 2,3 kg
    Bulk tube insert, stainless steel 304, holds up to 600 tubes (13 mm each) or 244 tubes(20 mm each), 530×210×110 mm, 2,3 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • LBCP1965600
    Clove port clamp
    Clove port clamp
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • LBCP4483100
    Corner seal
    Corner seal
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • LBCP4573700
    Culture tube insert 15 - 18 mm
    Culture tube insert 15 - 18 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • LBCP4573800
    Culture tube insert 20 - 24 mm
    Culture tube insert 20 - 24 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • LBCP4488500
    Door seal
    Door seal
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • LBCP1488800
    Drain hose clamp, stainless steel
    Drain hose clamp, stainless steel
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • LBCP4401801
    Insert, 32 pin, stainless steel 304, 490×220×200 mm 1,1 kg
    Insert, 32 pin, stainless steel 304, 490×220×200 mm 1,1 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • LBCP4587500
    Liquid detergent dispenser kit for glassware washers, 4,5 kg
    Liquid detergent dispenser kit for glassware washers, 4,5 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • LBCP4588500
    Lower standard open racks and spindle racks constructed of type 304 stainless steel, 540×530×90 mm, 4,5 kg.
    Lower standard open racks and spindle racks constructed of type 304 stainless steel, 540×530×90 mm, 4,5 kg.
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • LBCP4522200
    Neutralising acid rinse, 1 L
    Neutralising acid rinse, 1 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • LBCP4422100
    Non-foaming powder detergent, LabSolutions™, large pail,12,5 kg, 400 loads
    Non-foaming powder detergent, LabSolutions™, large pail,12,5 kg, 400 loads
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 12,5 kg
    1 * 12,5 kg
  • LBCP4591601
    Petridish insert, stainless steel 304, 490×200×130 mm, 0,9 kg
    Petridish insert, stainless steel 304, 490×200×130 mm, 0,9 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • LBCP4401901
    Retainer top, stainless steel 304, 470×200×100, 0,7 kg
    Retainer top, stainless steel 304, 470×200×100, 0,7 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • LBCP5077700
    Solenoid valve
    Solenoid valve
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • LBCP4595400
    Stand for washer
    Stand for washer
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • LBCP4668500
    Upper spindle rack with slide rails
    Upper spindle rack with slide rails
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • LBCP4542500
    Utensil holder, stainless steel type 304, 273×104,9×168,4 mm, 1,6 kg
    Utensil holder, stainless steel type 304, 273×104,9×168,4 mm, 1,6 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • LBCP4571201
    Wash arm assembly (Middle)
    Wash arm assembly (Middle)
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • LBCP4571200
    Wash arm assembly (T and B)
    Wash arm assembly (T and B)
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • LBCP4574600
    Cylinder insert graduated
    Cylinder insert graduated
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • Log ind for tilgængelighed