Orders LinkContactUsLinkComponent
(±)-4-HDoHE
(±)-4-HDoHE
Leverandør:   Cayman Chemical
(±)-4-HDoHE
Leverandør:  Cayman Chemical
Certifikater
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
  • CAS nummer:90906-40-4
  • Formel:C₂₂H₃₂O₃
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • 25 µG
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Each
    1 * 1 Each - 936,00 kr
    936,00 kr
    1 * 1 Each
       936,00 kr
  • 50 µG
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Each
    1 * 1 Each - 1.760,00 kr
    1.760,00 kr
    1 * 1 Each
       1.760,00 kr
  • 100 µG
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Each
    1 * 1 Each - 3.310,00 kr
    3.310,00 kr
    1 * 1 Each
       3.310,00 kr