(±)-17-HDoHE
Supplier: Cayman Chemical
Gå til:
Om denne vare
- CAS nummer:90780-52-2
- Formel:C₂₂H₃₂O₃
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
- CAS nummer:90780-52-2
- Formel:C₂₂H₃₂O₃