Orders LinkContactUsLinkComponent
n-Hexan ≥98%, SupraSolv® for GC-MS
n-Hexan ≥98%, SupraSolv® for GC-MS
Brandfarlig
Sundhed
Irriterende
Miljø
Leverandør:   Merck
n-Hexan ≥98%, SupraSolv® for GC-MS
Leverandør:  Merck
Certifikater
n-Hexan ≥98%, SupraSolv® for GC-MS
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
  • CAS nummer:110-54-3
  • Formel:H₃C(CH₂)₄CH₃
  • MDL nummer:MFCD00009520
  • Molecular Weight:86.18 g/mol
  • Merck Index:13,04712
  • Kogende Pt:69 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:–94,3 °C
  • Tæthed:0,659 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:–22 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • FN:1208
  • ADR:3,II
  •  :M-Clarity™ quality level = MQ100
  • EINECS:203-777-6
Specifications for Product Family
Specifikationstestresultater
  • Purity (GC) (sum of hexane isomers plus methylcyclopentane):
    =98.0% (=99.8%)
  • Identity(IR):
    Conforms
  • Evaporation Residue:
    = 3.0 mg/l
  • Water:
    = 0.01%
  • Color:
    =10 Hazen
  • GC/MSD (retention range n-undecane to n-tetracontane, scanning area 30-600 amu, individual signals (n-tetradecane standard)):
    = 3ng/ml
  • Suitability:
    Residue Analysis
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle
    1 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 913,00 kr
    913,00 kr
    1 * 1 L
       913,00 kr
  • Glass bottle
    2,5 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2,5 L
    1 * 2,5 L - 1.920,00 kr
    1.920,00 kr
    1 * 2,5 L
       1.920,00 kr