Orders LinkContactUsLinkComponent
Dropping bottles, glass
Dropping bottles, glass
Dropping bottles, glass
Certifikater
Dropping bottles, glass
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Made of amber glass.
  • Good chemical and physical properties
  • For use in applications that do not involve high thermal stresses
  • Amber coloured to protect light sensitive substances
Dropping bottles without cap, with thread DIN 18.
Ordering information: Pipette kit and screw cap must be ordered seperately.
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Gevind
    Tilgængelighed
    Price
  • 10 ml
    DIN 18
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 198 Items
    1 * 198 Items - 678,00 kr
    678,00 kr
    1 * 198 Items
       678,00 kr
  • 20 ml
    DIN 18
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 143 Items
    1 * 143 Items - 557,00 kr
    557,00 kr
    1 * 143 Items
       557,00 kr
  • 50 ml
    DIN 18
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 144 Items
    1 * 144 Items - 768,00 kr
    768,00 kr
    1 * 144 Items
       768,00 kr
  • 100 ml
    DIN 18
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 90 Items
    1 * 90 Items - 559,00 kr
    559,00 kr
    1 * 90 Items
       559,00 kr
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Gevind
    Til flasker
    Beskrivelse
    Tilgængelighed
    Price
  • DIN 18
    10/20/30/50/100 ml
    Skruelåg, UNI 1, hurtigt dryp, 4 huller, hvid eller rød
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 211,00 kr
    211,00 kr
    1 * 100 Items
       211,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Gevind
    Til flasker
    Beskrivelse
    Tilgængelighed
    Price
  • DIN 18
    10/20/30/50/100 ml
    Skruelåg, oprindeligt fastgjort, hvid
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3,60 kr
    3,60 kr
    1 * 1 Items
       3,60 kr
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Pipette kit, red, for 5 ml dropping bottles
    Pipette kit, red, for 5 ml dropping bottles
    HECH41315006
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items - 662,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Pipette kit, blue, for 20 ml dropping bottles
    Pipette kit, blue, for 20 ml dropping bottles
    HECH41315020
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items - 643,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Pipette kit, blue, for 30 ml dropping bottles
    Pipette kit, blue, for 30 ml dropping bottles
    HECH41315030
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items - 662,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Pipette kit, red, for 30 ml dropping bottles
    Pipette kit, red, for 30 ml dropping bottles
    HECH41315031
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items - 662,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Pipette kit, red, for 100 ml dropping bottles
    Pipette kit, red, for 100 ml dropping bottles
    HECH41315061
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items - 674,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Pipette kit, red, for 20 ml dropping bottles
    Pipette kit, red, for 20 ml dropping bottles
    HECH41315021
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items - 643,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Pipette kit, red, for 10 ml dropping bottles
    Pipette kit, red, for 10 ml dropping bottles
    HECH41315011
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items - 643,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Pipette kit, red, for 50 ml dropping bottles
    Pipette kit, red, for 50 ml dropping bottles
    HECH41315051
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items - 653,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Pipette kit, blue, for 50 ml dropping bottles
    Pipette kit, blue, for 50 ml dropping bottles
    HECH41315650
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items - 466,00 kr