Orders LinkContactUsLinkComponent
Filter papers, medium fast and fast
Filter papers, medium fast and fast
Filter papers, medium fast and fast
Certifikater
Filter papers, medium fast and fast
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Folded filter papers are suitable for the analysis of fats (due to low ether-soluble residue).
  • Filter paper sheets/folded papers are smooth and medium fast
  • Filter paper circles are grained and fast
Certifications: According to DIN 53137
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • HECH41250045
  • HECH41255018
  • Vægt:
  • 70 g/m²
  • 75 g/m²
  • Tykkelse:
  • 0,15 mm
  • 0,20 mm
  • Filtreringshastighed:
  • 20 s
  • 10 - 12 s
Specifikationer
Product Family Options
Sheets
Produktinformation
  • Størrelse
    Tilgængelighed
    Price
  • 450×450 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 554,00 kr
    554,00 kr
    1 * 100 Items
       554,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    HECH41250045
    Vægt
    70 g/m²
    Tykkelse
    0,15 mm
    Filtreringshastighed
    20 s
Circles
Produktinformation
  • Størrelse
    Tilgængelighed
    Price
  • 180 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 164,00 kr
    164,00 kr
    1 * 100 Items
       164,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    HECH41255018
    Vægt
    75 g/m²
    Tykkelse
    0,20 mm
    Filtreringshastighed
    10 - 12 s