Microtest manifolds, WHEATON®
Leverandør: DWK Life Sciences
Gå til:
Om denne vare
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Product Family Options
Produktinformation
- TilgængelighedPrice
- WHEA851381Microtest manifold, stainless steel, 8-position, straight, 96 well, 9 mm centre-to-centreMicrotest manifold, stainless steel, 8-position, straight, 96 well, 9 mm centre-to-centreLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items6.150,00 kr
- WHEA851388Mikrotestmanifold, rustfrit stål, med 12 positioner, lige, 96-brønds, 9 mm fra centrum til centrumMikrotestmanifold, rustfrit stål, med 12 positioner, lige, 96-brønds, 9 mm fra centrum til centrumLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items7.840,00 kr