Orders LinkContactUsLinkComponent
Spinner flasks, BIOGEN
Spinner flasks, BIOGEN
Leverandør:   witeg Labortechnik
Spinner flasks, BIOGEN
Leverandør:  witeg Labortechnik
Certifikater
Spinner flasks, BIOGEN
9 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Borosilicate glass with side arms
The fluid dynamic impeller assemblies to assure optimal lift of microcarrier beads at very low mixing speeds, the domed vessel bottom prevents microcarrier accumulations, positive-locking compression seal provides adjustable impeller assembly height, constructed of non-cytotoxic material, flasks inside surface siliconized on request.
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Hals
    Antal sidearme
    Diameter×H
    Tilgængelighed
    Price
  • 100 ml
    Centre neck 80 mm, side arm 18 mm
    2
    70×138 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.440,00 kr
    3.440,00 kr
    1 * 1 Items
       3.440,00 kr
  • 250 ml
    Centre neck 80 mm, side arm 25 mm
    2
    90×176 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.720,00 kr
    3.720,00 kr
    1 * 1 Items
       3.720,00 kr
  • 500 ml
    Centre neck 80 mm, side arm 32 mm
    2
    110×200 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.830,00 kr
    3.830,00 kr
    1 * 1 Items
       3.830,00 kr
  • 1000 ml
    Centre neck 110 mm, side arm 45 mm
    2
    138×246 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 5.070,00 kr
    5.070,00 kr
    1 * 1 Items
       5.070,00 kr
  • 3000 ml
    Centreret hals 110, sidearm 45 mm
    2
    186×358 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 7.080,00 kr
    7.080,00 kr
    1 * 1 Items
       7.080,00 kr
  • 6000 ml
    Centre neck 110 mm, side arm 45 mm
    2
    200×420 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 8.990,00 kr
    8.990,00 kr
    1 * 1 Items
       8.990,00 kr
  • 8000 ml
    Centreret hals 110, sidearm 45 mm
    2
    224×443 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 9.250,00 kr
    9.250,00 kr
    1 * 1 Items
       9.250,00 kr
  • 15000 ml
    Centreret hals 110, sidearm 45 mm
    2
    300×570 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 10.670,00 kr
    10.670,00 kr
    1 * 1 Items
       10.670,00 kr
  • 36000 ml
    Centre neck 110 mm, side arm 45 mm
    2
    400×600 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 15.450,00 kr
    15.450,00 kr
    1 * 1 Items
       15.450,00 kr
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Screw cap, GL 100, PP, nature, with PTFE liner
    Screw cap, GL 100, PP, nature, with PTFE liner
    WITG0.175.099
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 492,00 kr