Orders LinkContactUsLinkComponent
Rubber Stoppers
Rubber Stoppers
Certifikater
Rubber Stoppers
16 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
DIN 12871, made of natural rubber, hardness 40 Shore A.
Product Family Options
Without borehole
Produktinformation
  • Ant. huller
    Hul Ø
    Højde
    Ø bund
    Ø top
    Tilgængelighed
    Price
  • 19,0 mm
    9,0 mm
    12,0 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 8,40 kr
    8,40 kr
    1 * 1 Items
       8,40 kr
  • 20,0 mm
    4,0 mm
    8,0 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 6,00 kr
    6,00 kr
    1 * 1 Items
       6,00 kr
  • 20,0 mm
    10,5 mm
    14,5 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 6,00 kr
    6,00 kr
    1 * 1 Items
       6,00 kr
  • 20,0 mm
    14,0 mm
    18,0 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 7,20 kr
    7,20 kr
    1 * 1 Items
       7,20 kr
  • 25,0 mm
    12,0 mm
    17,0 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 66,90 kr
    66,90 kr
    1 * 10 Items
       66,90 kr
  • 25,0 mm
    17,0 mm
    22,0 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 8,40 kr
    8,40 kr
    1 * 1 Items
       8,40 kr
  • 30,0 mm
    26,0 mm
    32,0 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 18,00 kr
    18,00 kr
    1 * 1 Items
       18,00 kr
  • 30,0 mm
    29,0 mm
    35,0 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 22,70 kr
    22,70 kr
    1 * 1 Items
       22,70 kr
  • 35,0 mm
    31,0 mm
    38,0 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 31,10 kr
    31,10 kr
    1 * 1 Items
       31,10 kr
  • 35,0 mm
    34,0 mm
    41,0 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 81,20 kr
    81,20 kr
    1 * 1 Items
       81,20 kr
  • 40,0 mm
    36,0 mm
    44,0 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 43,00 kr
    43,00 kr
    1 * 1 Items
       43,00 kr
  • 40,0 mm
    41,0 mm
    49,0 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 55,00 kr
    55,00 kr
    1 * 1 Items
       55,00 kr
  • 45,0 mm
    50,5 mm
    59,5 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 93,20 kr
    93,20 kr
    1 * 1 Items
       93,20 kr
  • 45,0 mm
    56,0 mm
    65,0 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 99,10 kr
    99,10 kr
    1 * 1 Items
       99,10 kr
  • 55,0 mm
    64,5 mm
    75,5 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 121,00 kr
    121,00 kr
    1 * 1 Items
       121,00 kr
With borehole
Produktinformation
  • Ant. huller
    Hul Ø
    Højde
    Ø bund
    Ø top
    Tilgængelighed
    Price
  • 2
    6,0 mm
    40,0 mm
    41,0 mm
    49,0 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 582,00 kr
    582,00 kr
    1 * 10 Items
       582,00 kr