Orders LinkContactUsLinkComponent
Fall protection kit for work positioning, Titan™
Fall protection kit for work positioning, Titan™
Faldbeskyttelsessæt til arbejdsplacering, 2,5 m
Katalog # 113-1271
Leverandør:   HONEYWELL SAFETY
Fall protection kit for work positioning, Titan™
Katalog # 113-1271
Leverandør:  HONEYWELL SAFETY
Fall protection kit for work positioning, Titan™
Fall protection kit for work positioning, Titan™
Faldbeskyttelsessæt til arbejdsplacering, 2,5 m
Price
2.650,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Fall protection kit contains:
  • Titan™ 2-point harness with work positioning belt, front and rear anchorage
  • Titan™ CMS arrester with 2,5 m webbing lifeline
  • Adjustable work positioning lanyard with 2 twist lock karabiners
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Faldbeskyttelsessæt til arbejdsplacering
  • Længde:
    2,5 m