Dropping pipettes
Dråbepipetter, AR-glas, uden kolbe, 0,7 mm, 80 mm
Katalog # HERE1090301
Leverandør: HERENZ HEINZ
Gå til:
Product Details & Documents
Dropping pipettes made from AR-Glas®.
- Without bulb
Specifikationer
- Beskrivelse:Dråbepipetter, AR-glas, uden kolbe
- Længde:80 mm
- Seq:01
- Stilk Ø:0,7 mm