Orders LinkContactUsLinkComponent
Inoculating loops, steel wire
Inoculating loops, steel wire
Podeøse, ståltråd, 5 mm, 35 mm
Katalog # HERE1081101
Leverandør:   HERENZ HEINZ
Inoculating loops, steel wire
Katalog # HERE1081101
Leverandør:  HERENZ HEINZ
Inoculating loops, steel wire
Inoculating loops, steel wire
Podeøse, ståltråd, 5 mm, 35 mm
Price
1.840,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Ø:
    5 mm
  • Beskrivelse:
    Podeøse, ståltråd
  • Længde:
    35 mm
  • Seq:
    01