Inoculating loops, steel wire
Podeøse, ståltråd, 5 mm, 35 mm
Katalog # HERE1081101
Leverandør: HERENZ HEINZ
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Ø:5 mm
- Beskrivelse:Podeøse, ståltråd
- Længde:35 mm
- Seq:01