Orders LinkContactUsLinkComponent
Milk, powder
Milk, powder
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Milk, powder
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
Certifikater
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
  • CAS nummer:999999-99-4
  • EINECS:310-127-6
Documents
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle for solids
    250 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 250 g
    1 * 250 g - 133,67 kr
    133,67 kr
    1 * 250 g
       133,67 kr
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    500 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 205,36 kr
    205,36 kr
    1 * 500 g
       205,36 kr
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    1 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg - 327,83 kr
    327,83 kr
    1 * 1 kg
       327,83 kr
    Specifikationer:
    Marketsource