Orders LinkContactUsLinkComponent
2-Nitrocinnamaldehyde 98%
Glass bottle, 5 g
Katalog # ACRO128610050
Irriterende
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
2-Nitrocinnamaldehyde 98%
Katalog # ACRO128610050
CAS nummer:  1466-88-2
2-Nitrocinnamaldehyde 98%
2-Nitrocinnamaldehyde 98%
Glass bottle, 5 g
CAS nummer:  1466-88-2
Price
288,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 5 g
Product Details & Documents
Synonymer:  2'-Nitrocinnamaldehyde
  • CAS nummer:1466-88-2
  • Formel:C₉H₇NO₃
  • MDL nummer:MFCD00007188
  • Molecular Weight:177.16 g/mol
  • Smeltende Pt:125…129 °C
  • Opbevaringstemperatur:Køleskab
  • EINECS:215-988-0
Specifikationer
Specifikationstestresultater
  • Appearance:
    Light yellow to yellow-brown Powder or crystals
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    125 to 129 °C
  • GC:
    ≥97.5 %
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    5 g
Specifikationer