ContactUsLinkComponent
Dibutyl phthalat-[ring-D4] 100 µg/ml i n-nonan (98% D)
Dibutyl phthalat-[ring-D4] 100 µg/ml i n-nonan (98% D)
Katalog # CAMBDLM-1367-1.2
Leverandør:  CAMBRIDGE ISOTOPE LABS
CAS nummer:  
Dibutyl phthalat-[ring-D4] 100 µg/ml i n-nonan (98% D)
Katalog # CAMBDLM-1367-1.2
Leverandør:  CAMBRIDGE ISOTOPE LABS
CAS nummer:  
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    1,2 mL
  • CAS-nr:
    93952-11-5
  • Beskrivelse:
    Dibutyl phthalat-[ring-D4] 100 µg/ml i n-nonan (98% D)
  • Formel:
    C₁₆H₂₂O₄
  • Beskrivelse:
    Dibutyl phthalate-[ring-D4]