Dibutyl phthalat-[ring-D4] 100 µg/ml i n-nonan (98% D)
Katalog # CAMBDLM-1367-1.2
Leverandør: CAMBRIDGE ISOTOPE LABS
CAS nummer:
Specifikationer
- Pakning:Glass bottle
- Pakn:1,2 mL
- CAS-nr:93952-11-5
- Beskrivelse:Dibutyl phthalat-[ring-D4] 100 µg/ml i n-nonan (98% D)
- Formel:C₁₆H₂₂O₄
- Beskrivelse:Dibutyl phthalate-[ring-D4]