Orders LinkContactUsLinkComponent
Supelco® Organic Reference Standard, Digoxin
Supelco® Organic Reference Standard, Digoxin
Leverandør:   Merck
Supelco® Organic Reference Standard, Digoxin
Leverandør:  Merck
Certifikater
Supelco® Organic Reference Standard, Digoxin
Supelco® Organic Reference Standard, Digoxin
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
  • GHS signal: GHS06
Advarsel: P260 - P264 - P270 - P301 + P310 - P304 + P340 + P311 - P314
Specifications for Product Family
Specifikationer
Specifikationer
  • Catalog No:
  • D6003-100MG
  • D6003-1G
  • D6003-5G
  • M-Clarity quality level:
  • MQ100
  • MQ100
  • MQ100
  • Synonym(s):
  • 12β-Hydroxydigitoxin
  • 12β-Hydroxydigitoxin
  • 12β-Hydroxydigitoxin
  • CAS-nr:
  • 20830-75-5
  • 20830-75-5
  • 20830-75-5
  • MDL No.:
  • MFCD00003674
  • MFCD00003674
  • MFCD00003674
  • Molekylvægt:
  • 780,94
  • 780,94
  • 780,94
  • Fareklassebeskrivelse:
  • H300 - H331 - H373
  • H300 - H331 - H373
  • H300 - H331 - H373
  • Shipping conditions:
  • STD
  • STD
  • STD
  • Opbevaring betingelser:
  • RT
  • RT
  • RT
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Standard
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Digoxin
    Analytical standard
    100 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 mg
    1 * 100 mg - 300,00 kr
    300,00 kr
    1 * 100 mg
       300,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    D6003-100MG
    M-Clarity quality level
    MQ100
    Synonym(s)
    12β-Hydroxydigitoxin
    CAS-nr
    20830-75-5
    MDL No.
    MFCD00003674
    Molekylvægt
    780,94
    Fareklassebeskrivelse
    H300 - H331 - H373
    Shipping conditions
    STD
    Opbevaring betingelser
    RT
  • D6003-1G
    Digoxin
    Digoxin
    Analytical standard
    1 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 g
    1 * 1 g - 1.380,00 kr
    1.380,00 kr
    1 * 1 g
       1.380,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    D6003-1G
    M-Clarity quality level
    MQ100
    Synonym(s)
    12β-Hydroxydigitoxin
    CAS-nr
    20830-75-5
    MDL No.
    MFCD00003674
    Molekylvægt
    780,94
    Fareklassebeskrivelse
    H300 - H331 - H373
    Shipping conditions
    STD
    Opbevaring betingelser
    RT
  • D6003-5G
    Digoxin
    Digoxin
    Analytical standard
    5 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 5.370,00 kr
    5.370,00 kr
    1 * 5 g
       5.370,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    D6003-5G
    M-Clarity quality level
    MQ100
    Synonym(s)
    12β-Hydroxydigitoxin
    CAS-nr
    20830-75-5
    MDL No.
    MFCD00003674
    Molekylvægt
    780,94
    Fareklassebeskrivelse
    H300 - H331 - H373
    Shipping conditions
    STD
    Opbevaring betingelser
    RT