Digoxin
Glass bottle for solids, 10 mg
Leverandør: EDQM
Gå til:
Product Details & Documents
- CAS nummer:20830-75-5
- Formel:C₄₁H₆₄O₁₄
- MDL nummer:MFCD00003674
- Molecular Weight:780.95 g/mol
- EINECS:244-068-1
- FN:2811
- ADR:6.1,II
Documents
Certifikater
Søg efter partinummerSpecifikationer
Specifikationer
- Pakning:Glass bottle for solids
- Pakn:10 mg